Kolony Avantor® ACE® pro HPLC a UHPLC
Společnost Avantor® vyrábí řadu vysoce inertních kolon Avantor® ACE® pro UHPLC/HPLC. Fáze Avantor® ACE® začleňují do provedení stacionární fáze pro kapalinovou chromatografii výsledky nejnovějšího vývoje a specialistům na chromatografii nabízejí výběr z více možností změny selektivity, a to bez nutnosti dělat kompromisy mezi stabilitou a robustností.
Fáze Avantor® ACE® pro kapalinovou chromatografii byly navrženy zejména pro usnadnění řešení náročných chromatografických úkolů a zahrnují jedinečné fáze C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES, SuperC18 a SuperPhenylHexyl, stejně jako široký rozsah jiných fází 100 Å a 300 Å. Objevte, jak vám selektivita kolon Avantor® ACE® může pomoci s vašimi chromatografickými výzvami.
Avantor® ACE® – vynikající kolony pro kapalinovou chromatografii.
NEW! Avantor® ACE® Excel Glycan Column
NEW! Avantor® ACE® Excel Oligo Column
Avantor® ACE Stationary Phase Portfolio
• 17 different stationary phase selectivities based on fully porous inert silica
• Additional 2 stationary phases based on solid core particle technology with extended pH range
• 7 particle sizes with lengths between 30mm – 300mm
• Choice of column id’s between 0.075mm – 30mm
Soupravy pro vývoj metod s kolonami Avantor® ACE®
Soupravy pro vývoj metod (MDK) s kolonami Avantor® ACE® jsou určeny k maximalizaci selektivity, přičemž nabízejí výkonný a spolehlivý přístup k vývoji metod UHPLC/HPLC. Fáze Avantor® ACE® na bázi vysoce inertního silikagelu s vysokou účinností začleňují do provedení stacionární fáze pro kapalinovou chromatografii výsledky nejnovějšího vývoje a specialistům na chromatografii nabízejí výběr z více možností změny selektivity, a to bez nutnosti dělat kompromisy mezi stabilitou a robustností.
Avantor® ACE® HILIC
Kolony ACE® pro chromatografii HILIC byly navrženy zejména pro aplikace HILIC a jsou obzvláště užitečné pro separaci při analýzách polárních látek. Tyto kolony jsou dostupné se třemi patentovanými fázemi pro HILIC (HILIC-A, HILIC-B a HILIC-N), vyvinutými za využití systematického přístupu k vývoji metod tak, aby specialistům na chromatografii umožnily dosáhnout reprodukovatelné a úspěšné HILIC separace.
Soupravy pro vývoj metod Avantor® Ace Method se softwarem Chromsword® Method Development
Pomocí soupravy pro vývoj metod Avantor® ACE a softwaru Chromsword 5.1 Lite si účinně a systematicky poradíte s výzvami spojenými s vývojem HPLC metod. Souprava obsahuje 6 alternativních selektivních Avantor® ACE fází, kopii software Avantor® ACE Chromsword 5.1 Lite s 6 měsíční aktivací a řadu technických informací a podpory - tak tvoří dokonalou kombinaci k zavedení nového protokolu vývoje metod pro Vaší labratoř.
Informační zóna – Avantor® ACE® Knowledge Zone
Jsme specialisté na chromatografii usilující o vývoj řešení, jež budou splňovat požadavky našich kolegů pracujících ve farmaceutických a biotechnologických společnostech, univerzitách, nemocnicích, výzkumných ústavech, vládních úřadech i v oblasti ekologie a řízení procesů.
Naše produkty si pro svoji vynikající kvalitu a konkurenceschopné ceny získaly nedostižnou reputaci, zakládající se na odborné technické podpoře a poprodejním servisu.
V informační zóně Avantor® ACE® Knowledge Zone se s vámi o tyto poznatky rádi podělíme.
Stáhnout podrobného průvodce aplikacemi Avantor® ACE® | Kontakt na technickou podporu |