Mikrobiologické a hygienické testování
Všechna média společnosti VWR určená pro použití v mikrobiologii jsou vyráběna z vysoce čistých surovin a jejich výrobní prostředí podléhá přísné kontrole kvality v souladu s pokyny pro osvědčené výrobní postupy. Produkty splňují v požadovaných případech mezinárodní normy a standardy, jako je ISO a lékopis, a jsou k dispozici ve standardním složení a složení neživočišného původu. Kompletní sortiment produktů pro mikrobiologii naleznete na mikrostránkách věnovaných mikrobiologii.
Společnost VWR nabízí předpřipravená mikrobiologická média na miskách, v lahvích nebo zkumavkách určená pro různé použití, například pro stanovení celkových počtů nebo pro identifikaci konkrétních mikroorganismů. Tato média se velice jednoduše používají a mohou být dodány v různé kombinaci balení dle vašich požadavků.
Dehydratovaná mikrobiologická kultivační média řady VWR Chemicals jsou předmísená média, která se rychle rozpouští, takže je máte kdykoliv snadno k dispozici pro potřeby kultivace nebo izolace mikroorganismů. Média se vyrábí v souladu s nejpřísnějšími standardy cGMP – jsou k dispozici v 500g a 5kg baleních.
Mikrobiologické přísady a doplňky zvyšují efektivitu růstu na základním médiu, neboť mohou kompenzovat některé jeho nedostačující vlastnosti. Přísady a doplňky umožňují uživatelům optimalizovat vlastnosti média podle požadavků konkrétních mikroorganismů.
Kontaktní misky a flexibilní ponorná kultivační média (Dip Slides) nabízí jednoduchou a rychlou metodu kontroly hygienické čistoty povrchů z hlediska mikrobiologické kontaminace.
Mikrobiologické základové materiály umožňují vědcům vytvářet speciální směsi dle kultivačních požadavků organismů náročných i nenáročných na výživu. Základové materiály poskytují prostředí bohaté na živiny, které je při kultivaci mikroorganismů „in vitro“ nezbytné pro buněčnou výživu.