Oficiální metoda stanovení COD
Vzorek je nejprve zmineralizován v manuálních nebo automatických mineralizačních jednotkách pomocí adekvátních činidel. Po ochlazení jsou mineralizované vzorky analyzovány titrací.
- Mineralizační jednotky COD
- Titrátory
- Činidla pro COD
Činidla pro COD
Činidla BDH Prolabo pro stanovení chemické spotřeby kyslíku podle normy NF T 90-101(ISO 6060 :1989)...