Ochranné oděvy Microgard® – s úpravou 2000 Ts Plus
Výrobek vhodný pro farmaceutické pracovníky z celého světa!
Ochranný oděv MICROGARD® 2000 Ts Plus je navržen tak, aby propouštěl vodní páry (pot), ale vydržel saturaci kapalných chemikálií a vyfiltroval 100 % částic do velikosti až 0,01 mikronu*. (*testovací metoda EMSL).
- Antistatické (podle normy EN 1149-5)
- Nepouští vlákna: snížené riziko kontaminace
- Bez silikonu: důležité při nanášení nátěru nástřikem
- Pohodlí: propustné pro vodní páry, aby se snížilo riziko vzniku tepelného stresu
- Poutka pro palce brání shrnutí rukávů při práci nad hlavou
- Podbradník pomáhá snižovat riziko křížové kontaminace