Ne všechny stříkačkové filtry jsou stejné
Vaše vzorky si zaslouží tu nejlepší kvalitu – právě takovou nabízí společnost Pall Laboratory
Nový wwPTFE (vodou smáčitelný polytetrafluorethylen) od společnosti Pall Laboratory se odlišuje od konkurence. Tato inovativní membrána vám dává jistotu a záruku bezproblémové analýzy. Vysoké průtoky a zvýšená propustnost u všech druhů vzorků, od vodných až po agresivní organická rozpouštědla, minimalizují potřebu ověřovacích prací a zjednodušují komplexní laboratorní postupy.
Nový stříkačkový filtr Acrodisc One™ s membránou wwPTFE je prémiový stříkačkový filtr (PSF), který překonává očekávání – prodlužuje životnost kolony HPLC až 52krát! Stříkačkový filtr, který šetří čas a prostředky, s vícevrstvým předfiltrem zajišťujícím až o 30 % větší propustnost a vyšší průtoky.
Zobrazit produkty
Vyžádejte si vzorek
  • Acrodisc One prodlužuje životnost kolony HPLC až 52krát
  • Jedinečná konstrukce PSF od společnosti Pall poskytuje větší účinnou filtrační plochu ve srovnání s tradičními 25mm stříkačkovými filtry, až o 30 % větší propustnost a vyšší průtoky až do 150 ml.
  • K dispozici s asymetrickým vícevrstvým předfiltrem GxF pro vyšší kapacitu zachycení částic v obtížně filtrovatelných vzorcích
  • 13mm stříkačkový filtr Acrodisc® v konfiguraci s minihrotem nabízí nízkou zádrž a snadnou filtraci do lahviček autosamplerů
  • Certifikované nízké hladiny extrahovatelných látek absorbujících UV záření pro přesnou analýzu HPLC/UHPLC
  • Pro vodné a agresivní roztoky na bázi organických rozpouštědel
Pro vyšší výkon – konstrukce Acrodisc One PSF
  • omezení neplánovaných odstávek systému
  • prodloužená životnost kolony
  • ochrana vstřikovacího portu před ucpáním
  • reprodukovatelné výsledky
Stáhněte si technickou příručku obsahující podrobné informace, které vám pomohou vybrat vhodný stříkačkový filtr, prodloužit životnost kolony nebo vyhledat obsah extrahovatelných částic a zjistit míru vázání léků.
  • úspora času nutného pro validaci techniky a minimalizace nákladů díky možnosti používat pro všechny vzorky pouze jediný filtr
  • filtry s absolutním průtokem zajišťující vysokou účinnost filtrace
Objednejte si vzorek zdarma a sami si produkt vyzkoušejte:
Technická příručka
Vyzkoušejte si sami
Prohlédněte si sortiment produktů wwPTFE pro přípravu vzorků a rozpouštědel pro HPLC/UHPLC
Centrifugační zařízení   Filtrační destičky   Membránové disky   Filtrace mobilní fáze