Snižte pulzaci, zdvojnásobte výkon pohonu a zlepšete přesnost se sestavami hadic typu dvojitého Y
Snižte pulzaci, zdvojnásobte výkon pohonu a zlepšete přesnost se sestavami hadic typu dvojitého Y
Sestavy hadic typu dvojitého Y spoléhají na dvě připojení ve tvaru „Y“ připojené v konfiguraci hadic s děleným kanálem. Rozdělení kanálů umožňuje, aby jedním čerpadlem procházely dva kanály hadic, což efektivně zdvojnásobuje průtok. Sestavy hadic typu dvojitého Y se obvykle používají buď se dvěma stohovanými hlavami čerpadla, nebo s hlavou čerpadla speciálně navrženou pro sestavy hadic typu dvojitého Y. Při práci čerpadla jeden kanál „táhne“ od sjednocovacího bodu proti proudu, zatímco druhý kanál „tlačí“ do sjednocovacího bodu po proudu – v podstatě „rozděluje“ dráhu toku kapaliny. Rozdělení dráhy toku kapaliny poskytuje nejen dvojnásobek výkonu čerpadla (pokud se nezmenší šířka dráhy toku kapaliny), ale může také výrazně snížit pulzaci po proudu a zároveň zvýšit přesnost dávkování. Navíc přidání dalšího kanálu do pohonu čerpadla je velmi jednoduché a nevyžaduje další elektrickou zásuvku.
Masterflex® sestavy hadic typu dvojitého Y
Masterflex sestavy hadic typu dvojitého Y mohou zdvojnásobit průtoky a zároveň potenciálně snížit pulzaci až o 90 %, což má za následek zvýšenou přesnost průtoku. Toho lze dosáhnout odsazením rotorů v každém kanálu a výsledkem je zelený vzor průtoku v diagramu (zobrazen vpravo). Jeden kanál nasává kapalinu, zatímco druhý ji současně vytlačuje pro rovnoměrnější průtok, pokud se kanály po proudu střetávají. Snížení pulzace je ideální v aplikacích, které jsou citlivé na pěnění nebo tlak (například u některých snímačů kapalin) nebo pro vyšší přesnost plnění. Odsazení válečků také účinně snižuje objem kapes kapaliny pozorovaných po proudu, což znamená vyšší rozlišení a opakovatelnost dávkovaných objemů a nižší potenciální plýtvání z nadsazení.
Případně lze mechanické smykové napětí z opakovaných okluzí snížit provozem pohonu při stejném výstupu objemu, ale při nižších otáčkách. Se dvěma čerpacími kanály je výkon dvojnásobný, takže provoz na poloviční otáčky poskytuje stejný průtok jako běžný provoz jedné hlavy čerpadla. Snížení otáček také snižuje celkové smykové napětí působící na kapalinu. To je přínosné pro živé buňky, velké molekuly, jiné biologické látky, některé kaly nebo jiné kapaliny nesoucí měkké nebo tvrdé částice různých velikostí (samozřejmě menší než vnitřní otvor hadice).
Varianty, které je možné zvážit při zvyšování množství kanálů pomocí jednoho pohonu
Masterflex nabízí několik způsobů, jak zvýšit množství aktivních kanálů čerpadla s pomocí jednoho pohonem. Nejprve zkontrolujte, zda je pohon Masterflex schopen zvládnout točivý moment vyžadovaný pro dva (nebo čtyři) kanály najednou. Nejjednodušeji to lze určit podle maximálních otáček pohonů Masterflex L/S®. Pokud jsou maximální otáčky 100 ot/min, zvládne pohánět až čtyři čerpadlové hlavy. Pokud pohon pracuje při otáčkách 600 ot/min, pak zvládne pohánět dvě. Pohony Masterflex I/P® zvládnou pohánět až dva kanály.
Stohované hlavy čerpadla
Ke snížení pulzace a zvýšení přesnosti peristaltického dávkování použijte sestavy hadic Masterflex typu dvojitého Y s odsazenými válečky dvou stohovaných hlav čerpadla Masterflex L/S Easy-Load®, Easy-Load II nebo I/P Easy-Load. Když jsou tyto hlavy stohované, sestavy válečků v sousedních hlavách jsou odsazené. Zatímco jeden váleček nasává kapalinu jedním kanálem hadice typu dvojitého Y, druhý ji tlačí druhým kanálem. To má za následek celkově hladší průtok (jak je popsáno výše), protože tahové síly mezi kapsami kapaliny v peristaltickém čerpadle jsou po proudu kompenzovány druhým kanálem.
Hlava čerpadla Masterflex UltraPharm™
Vyšší přesnost dávkování je klíčová v mnoha bioprocesních aplikacích a další možností je hlava čerpadla Masterflex UltraPharm. Hlava čerpadla Masterflex UltraPharm, navržená s odsazenými válečky a planetárním převodem s patentovanými sestavami hadic Masterflex L/S typu dvojitého Y, umožňuje šetrné a nízkopulzační čerpání, což má za následek vysoce přesné dávkování a průtok, který zajišťuje maximální integritu a jednotnost výsledného produktu. Hlava čerpadla Masterflex UltraPharm je autoklávovatelná a dostupná ve variantě z hliníku nebo nerezové oceli 316, v závislosti na požadavcích aplikace.
Dvoukanálové hlavy čerpadla Masterflex L/S Easy-Load II
Ke zdvojnásobení výkonu* můžete použít také dvoukanálovou hlavu čerpadla Masterflex L/S Easy-Load II, nicméně hadice je stlačována pomocí stejného válečku v obou kanálech, takže pulzace nebude snížena, jako by tomu bylo při použití stohovaných hlav nebo s hlavou L/S UltraPharm. Pro čerpání dvou synchronních kanálů je nezbytná správná retence a vyžaduje použití hadice o stejné velikosti v obou kanálech. Tyto hlavy čerpadel umožňují použití čtyř velikostí přesných hadic L/S 13, L/S 14, L/S 16 a L/S 25. Můžete dosáhnout průtoků od 0,06 do 1000 ml/min – průtok závisí na otáčkách pohonu a velikosti hadice. *Nelze použít všechny velikosti hadic L/S.
Nejvhodnější varianta pro sestavy hadic typu dvojitého Y
Nejpohodlnějším způsobem, jak získat sestavy hadic typu dvojitého Y, je zakoupit přímo Masterflex sestavy. Ty jsou připraveny k okamžitému použití a šetří čas a náklady na sestavování hadicových souprav na místě. Předem sterilizované hadice jsou také k dispozici, pokud je sterilizace vyžadována.
Každá formulace překračuje požadavky FDA a USP třídy VI a splňuje standardy USP třídy V (vyluhovatelné látky). Hadice jsou vyráběny pro farmaceutické cGMP a jsou autoklávovatelné. K dispozici jsou různé délky a velikosti hadic.
Další informace o hadicích typu dvojitého Y naleznete v naší kompletní nabídce produktů.