Nábytek z nerezové oceli pro čisté prostory
Nyní dostupný i na webu!
Objevte tuto novou řadu nabízející široký sortiment nábytku pro čisté prostory
Při vytváření designu jednotlivých prvků nábytku jsou dodržovány hlavní principy, jako je jednoduchost používání a údržby. Společnost Tinman bere v úvahu všechny možné aspekty budoucího použití nábytku v čistých prostorách tak, aby nábytek vytvářel optimální pracovní podmínky každému uživateli a nabízel mu při použití nejvyšší kvalitu a komfort.
- Svarové spoje vytvářející uzavřený obvod
- Kulaté rohy
- Minimum spojů
- Pevný nebo perforovaný
- Modulární design nábytku
Popis | Rozměry | Materiál | Vhodné do čistých prostor | Kat. č. | Cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stolek, zaoblená přední hrana, nastavitelné vyrovnávací nohy, dvojitý plášť z nerezové oceli | 600 × 600 × 750 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1347E | |||
Stolek, zaoblená přední hrana, nastavitelné vyrovnávací nohy, dvojitý plášť z nerezové oceli | 800 × 600 × 750 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1348E | |||
Stolek, zaoblená přední hrana, nastavitelné vyrovnávací nohy, dvojitý plášť z nerezové oceli | 1000 × 600 × 750 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1349E | |||
Stolek, zaoblená přední hrana, nastavitelné vyrovnávací nohy, 40% perforace, skrytá výztuha | 600 × 600 × 900 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1350E | |||
Stolek, zaoblená přední hrana, nastavitelné vyrovnávací nohy, 40% perforace, skrytá výztuha | 800 × 600 × 900 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1351E | |||
Stolek, zaoblená přední hrana, nastavitelné vyrovnávací nohy, 40% perforace, skrytá výztuha | 1 000 × 600 × 900 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1352E | |||
Police, výškově nastavitelná, skladovací, zaoblené hrany | 766 × 400 × 1 800 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1353E | |||
Police, výškově nastavitelná, skladovací, zaoblené hrany | 966 × 400 × 1 800 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1354E | |||
Police, výškově nastavitelná, skladovací, zaoblené hrany | 1 166 × 400 × 1 800 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1355E | |||
Lavice, funkční přepážka, zaoblené hrany, modulární, dvojitý plášť z nerezové oceli | 600 × 350 × 450 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1356E | |||
Lavice, funkční přepážka, zaoblené hrany, modulární, dvojitý plášť z nerezové oceli | 800 × 350 × 450 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1357E | |||
Lavice, funkční přepážka, zaoblené hrany, modulární, dvojitý plášť z nerezové oceli | 1 000 × 350 × 450 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1358E | |||
Stojan na oděvy, háčky (pevné), modulární s perforovanou konstrukcí | 530 × 500 × 1 800 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1359E | |||
Stojan na oděvy, háčky (pevné), modulární s perforovanou konstrukcí | 930 × 500 × 1800 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1360E | |||
Přepravní vozík s nastavitelnými policemi a kolečky | 990 × 525 × 1 000 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1361E | |||
Přepravní vozík s nastavitelnými policemi a kolečky | 1 090 × 525 × 1 000 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1362E | |||
Schůdek, jeden stupeň, perforovaný s vyrovnávacíma nohama a nastavitelnými stupni | 420 × 720 × 440 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1363E | |||
Zásobník, plochý vršek, jednorázové rukavice, zkosený zásobovací otvor, výkyvné víčko a sledovací otvory | 204 × 211 × 590 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1364E | |||
Zásobník, montáž na stěnu, brýle, akrylát | 300 × 200 × 400 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1365E | |||
Odpadkový koš, plastový sáček, držák a kolečka | 400 × 400 × 1 000 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1366E | |||
Zrcadlo, montáž na stěnu, leštěné 8R se zaobleným okrajem | 490 × 1 180 × 255 mm | AISI 304 /2R – ve vysokém lesku | Třída ISO 4 /GMP třídy A | 132-1367E |