Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
Gloves, Microflex® 93-843
Dodavatel: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured fingertips
These disposable and durable gloves offer an advanced barrier protection against contaminants due to their lower acceptable pinhole rates (AQL 0,65). They are ideal for use in analytical testing, food processing, glass manufacturing, laboratory applications, patient examinations, light assembly tasks and pharmaceutical manufacturing.
  • Non stick properties are built into the glove formulation to create a resistance to tape or adhesives, and to assist workers with improved efficiency and speed
  • Contain no natural rubber latex or powder to help protect wearers from skin allergies, skin irritation and dryness
  • Textured fingers ensure strong, efficient grip and excellent worker protection
  • Polymer coating assures easy donning to help protect workers in fast-paced environments
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Size Colour Length Thickness Balené Bal. VWR katalogové číslo Množství
5,5 - 6 Modrá 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4335
6,5 - 7 Modrá 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4336
7,5 - 8 Modrá 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4337
8,5 - 9 Modrá 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4338
9,5 - 10 Modrá 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4339
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
TECHNICKÉ ÚDAJE
Ambidextrous/hand-specific Ambidextrous
Disposable/Reusable Jednorázové
Latex/Latex-free Latex-free
Powdered/Powder-free Powder-free
Provedení Textured fingertips
Style manžety Beaded
Norma EN EN 455, EN 374
Food contact approved +
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství