Chcete se opět přihlásit?
Kanystry, úzkohrdlé, kulaté, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
LDPE, HDPE nebo PP, průhledné s fialovým šroubovacím uzávěrem. Vhodné pro skladování a dávkování roztoků a médií. Součástí kulatých kanystrů jsou úchyty ve vrchní části. Graduace usnadňuje určení dávkovaného objemu.
LDPE carboys
Díky značné odolnosti vůči chemikáliím jsou často využívány pro aplikace vyžadující vysokou čistotu (při přípravě očních přípravků, jako oční/nosní kapky a další).
T"velice vhodný materiál pro skladování v chladu (až do −80 °C), rozsah pracovních teplot +80... −80 °C
odolný při nárazech (nepraskne ani při pádu z výšky, na rozdíl od kanystrů vyrobených z PP, které mohou při velice nízkých teplotách popraskat)
produkty z LDPE jsou velice flexibilní a navrátí se vždy do svého původního tvaru
široké použití ve farmaceutickém průmyslu
HDPE kanystry
Jednorázové kanystry z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) jsou ideální pro skladování a přepravu sterilních kapalin a farmaceutických/biotechnologických činidel.
vhodné pro skladování v chladu (až do −80 °C), rozsah pracovních teplot +120... −80 °C
vysoká mechanická odolnost/nárazuvzdornost i při velice nízkých teplotách
široké využití při dlouhodobém skladování díky vysoké chemické odolnosti
široké využití v potravinářském a mlékárenském průmyslu
sterilní kanystr je vhodný pro aplikace vyžadující vysokou čistotu"""
PP kanystry
Ideální pro skladování sterilní vody, PP kanystry lze před dalším použitím autoklávovat a zabránit tak růstu bakterií.
výborná chemická odolnost
rozsah pracovních teplot 0...+ 135°C
auotklávovatelné
Poznámka: Kanystry vyrobené z PP mohou být autoklávovány. Kanystry z LDPE a HDPE nelze autoklávovat. Před prováděním autoklávování vždy odstraňte uzávěr.
Pryskyřice splňuje požadavky US FDA 21 CFR, U SP Class VI
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
LDPE
Objem Typ Hrdlo vnitř.-Ø Závit Bal. VWR katalogové číslo Množství
10 l nesterilní 65 mm 83 mm 1 216-1704
15 l non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1918
20 l nesterilní 65 mm 83 mm 1 216-1706
50 l nesterilní 65 mm 83 mm 1 216-1738
25 l non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1908
HDPE
Objem Typ Hrdlo vnitř.-Ø Závit Bal. VWR katalogové číslo Množství
10 l nesterilní 65 mm 83 mm 1 216-1736
20 l nesterilní 65 mm 83 mm 1 216-1737
20 l sterilní 65 mm 83 mm 1 216-1729
PP
Objem Typ Hrdlo vnitř.-Ø Závit Bal. VWR katalogové číslo Množství
10 l nesterilní 65 mm 83 mm 1 216-1703
20 l nesterilní 65 mm 83 mm 1 216-1701
50 l nesterilní 65 mm 83 mm 1 216-1702
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství