Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
Water sampling bottles
Dodavatel: VWR Collection
PET, virgin, food grade with PP caps.
  • Irradiated - sterile
  • Different coloured caps for easy indentification of test
  • Tamper-evident strip to ensure sampling integrity
  • Full traceability, batch number and individual bottle number on each label
  • Fully recyclable
  • Cap diameter: 32 mm
Lightweight, durable bottles. Tamper-evident screw caps designed to shield neck from contamination. Choice of dosed and undosed bottles. Square bottles for better storage with limited space.
Blue cap: For natural,non chlorinated water without sodium thiosulphate
Red cap: For chlorinated water dosed with 20 mg/l sodium thiosulphate
Light blue cap: For chlorinated water dosed with 120 mg/l sodium thiosulphate
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Kapacita Dávkování Š×H×V Barva víčka Balené Bal. VWR katalogové číslo Množství
500 ml Neošetřeno 70×70×192 mm Modrá Individually wrapped 100 331-0286
500 ml Neošetřeno 70×70×192 mm Modrá Bulk 108 331-0278
500 ml Thiosíran sodný (20 mg/l) 70×70×192 mm Červená Individually wrapped 100 331-0287
500 ml Thiosíran sodný (20 mg/l) 70×70×192 mm Červená Bulk 108 331-0280
500 ml Thiosíran sodný (120 mg/l) 70×70×192 mm Světle modrá Individually wrapped 100 331-0288
500 ml Thiosíran sodný (120 mg/l) 70×70×192 mm Světle modrá Bulk 108 331-0282
1000 ml Neošetřeno 89×89×222 mm Modrá Bulk 70 331-0279
1000 ml Thiosíran sodný (20 mg/l) 89×89×222 mm Červená Bulk 70 331-0281
1000 ml Thiosíran sodný (120 mg/l) 89×89×222 mm Světle modrá Bulk 70 331-0283
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství