Chcete se opět přihlásit?
Míchadla hřídelová, VOS40 digital a VOS60 control
Dodavatel: VWR Collection
Laboratorní hřídelová míchadla jsou vhodná pro jednoduché míchání až do objemů 25 l (VOS 40 digital) nebo pro intenzivní míchání až do objemů 40 l (VOS 60 control). Díky technologii řízení pomocí mikroprocesoru míchadlo automaticky nastaví rychlost otáček v rozsahu 0/30 až 200 ot./min. Bezpečnostní okruh zajistí automatické odpojení zařízení v případě prokluzování nebo v případě přetížení. Aktuální rychlost otáček hřídele a nastavená hodnota otáček jsou neustále sledovány a odchylky jsou automaticky vyrovnávány. Tento systém zajišťuje konstantní podmínky míchání i v případě změny viskozity vzorku během procesu míchání. Míchadla mají tenké kryty a tichý provoz.
  • Digitální displej s otáčkami
  • Nekonečně nastavitelná rychlost
  • Propustnost míchacích hřídelí
  • Ochrana před přetížením, jednotky lze krátkodobě používat i v podmínkách přetížení
  • Zobrazování chybových kódů
Elektronické hřídelové míchadlo VOS 60 control je vybaveno prvky bezdrátového ovládání a obsahuje digitální multimediální TFT displej. Toto míchadlo je zároveň vybaveno RS232 a USB rozhraním k ovládání a zaznamenávání všech parametrů míchání. Integrovaný displej pro sledování vývoje krouticího momentu umožňuje měření změn viskozity.
  • programovatelné funkce
  • vestavěné měření teploty
  • režim provozu v intervalech, časovač a funkce zámku
  • nastavitelný bezpečnostní okruh
Třída ochrany IP dle normy DIN EN 60529: IP 40.
Zařízení je dodávané bez příslušenství. Dostupný široký sortiment příslušenství je třeba přiobjednat zlvášť.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Míchadlo hřídelové, VOS40 digital, EU - zástrčka 1 441-0302
Míchadlo hřídelové, VOS60 control, EU - zástrčka 1 441-0305
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model VOS40 digital VOS60 control
Maximální kapacita míchání H₂O (l) 25 40
Maximální viskozita (mPas) 40000 50000
Rozsah otáček (min-1) 0/30 - 2000
Maximální točivý moment v úponu (Ncm) 40 60
Rozsah úponu (mm) 0,5 - 10
Napájení - příkon/výkon motoru (W) 112/87 168/131
Š×H×V (mm) 86×208×248 86×230×267
Hmotnost (kg) 4,4 4,7
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbalit vše / Zavřít vše
Accessories
Typ Popis Pro jednotku Určeno pro Ø míchadla Ø hřídele Délka hřídele Max. otáčky Bal. VWR katalogové číslo Množství
- Míchadlo se čtyřmi čepelemi - - 50 mm 8 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2901
- Keyless chuck - - - - - - 1 441-0343
- Kabel prodlužovací, odděluje plášť od čidla, zabrání poškození při kontaktu s výpary média - - - - - - 1 620-8104
- Stojan, 200×316 mm, tyč 16 mm Ø, výška 560 mm - - - - - - 1 431-1047
- Chránič míchací hřídele - - - - - - 1 441-2999
- Páskový držák pro zajištění nádob, stojan Ø 25–36 mm, nádoba Ø 40–300 mm - - - - - - 1 431-2944
- Stojan H, 460 × 420 mm, Ø tyče 34 mm při výšce 1 010 mm - - - - - - 1 431-9114
- Pneumatický teleskopický stojan, 460 × 420 mm, Ø tyče 34 mm při výšce 620–1 010 mm - - - - - - 1 431-2912
- Snímač se skleněným povlakem pro použití s kontaktními teploměry ETS-D5 a VT-5 - - - - - - 1 442-0316
- Náhradní snímač z nerezové oceli pro použití s ETS-D5 - - - - - - 1 442-0252
- Spojka flexibilní pro aplikace se skleněnou míchací tyčí Ø 6 - 10 mm, max. točivý moment 10 Ncm - - - - - - 1 441-9213
Připevňovací svorka R 182 Svorka křížová, 6 - 16 mm Ø stojan, 6 - 16 mm Ø prodloužené rameno T 18 basic / T 25 digital T 18 basic a T 25 digital - - - - 1 431-2923
Stojan R 1826, podstavec 200x316 mm, tyč 800 mm Stojan, 200×316 mm, tyč 16 mm Ø, výška 800 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic and T 25 digital - - - - 1 431-2901
Stojan R 1827 Stojan, 200×316 mm,tyč 16 mm Ø, výška 1000 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic a T 25 digital - - - - 1 441-2129
Svorka RH 3 Svorka s upínací páskou, stojan Ø 8 - 16 mm, nádoba Ø 40 - 300 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic a T 25 digital - - - - 1 431-2943
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství