Chcete se opět přihlásit?
Třepačka inkubovaná s houpavým pohybem
Dodavatel: VWR Collection
Inkubační míchačka s naklápěcí plošinou v sobě kombinuje plynulý naklápěcí pohyb a inkubační zařízení v jednom kompaktním stolním přístroji. Konstrukce umožňuje případný rozlitý roztok odvést pryč od vnitřních součástí zařízení. Mikroprocesorem řízená jednotka umožňuje uživateli jednoduché elektronické nastavení náklonu od 0 do 15° v průběhu provozu zařízení. PID regulátor teploty umí přesně udržovat nastavenou hodnotu teploty od laboratorní teploty +5 do +65 °C. Jednoduché ovládání jednotky umožňuje nastavit teplotu s přírůstkem po 1 °C. Přesná regulace rychlosti naklápění umožňuje hladkou regulaci při nízkých otáčkách až do 1 ot./min. Regulace probíhá pomocí dotykových tlačítek a nastavené hodnoty teploty, rychlosti, úhlu náklonu a času jsou zobrazeny na snadno čitelných digitálních LED displejích. Jednotka zaručuje dosažení reprodukovatelných a přesných výsledků a je dobře viditelná na laboratorním stole. Na displeji zařízení se objeví varování před vysokou teplotou, pokud vzduch uvnitř zařízení přesáhne teplotu 40 °C, a zůstane rozsvícené, dokud teplota vzduchu neklesne pod 40 °C. Víko zařízení vyrobené z polykarbonátu umožňuje pozorování vzorků v průběhu míchání, aniž by bylo nutné narušovat atmosféru (teplotu) uvnitř zařízení. Na displeji časovače je zobrazen uplynulý čas míchání, nebo pokud je jednotka naprogramována, uživatelem nastavený limit. Zařízení se po skončení programu automaticky vypne. Zařízení zobrazuje naposledy nastavené hodnoty dokonce i v případě, že byl odpojen přívod elektrické energie. Zařízení má ochranu proti přetížení, a pokud jednotka detekuje nějakou překážku v pohybu nebo přetížení podložky, spustí zvukový a vizuální signál. Zařízení je dále vybaveno funkcí pomalého náběhu, a motor tak plynule zvedá otáčky až na nastavenou hodnotu rychlosti při vyšší bezpečnosti a chrání tak vzorky před rozlitím. Jednotka je ideální pro použití při práci s buněčnými kulturami, barvení a odbarvování gelů, procesech hybridizace, v hematologii a při blotovací technice.
  • elektronické nastavení náklonu od 0 do 15° v průběhu provozu zařízení
  • LED displeje zobrazují najednou teplotu, rychlost míchání, úhel náklonu a čas
  • zabudovaný časovač 1 s až 160 h, zvukový signál alarmu po dokončení programu
  • provozní podmínky zařízení 5 až 40 °C (maximálně 80% relativní vlhkost, bez kondenzace), možnost použití v inkubátoru, CO2 inkubátoru nebo v chlazených místnostech
Zařízení je dodávané bez příslušenství. Podložku objednávejte zvlášť.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Třepačka inkubovaná s houpavým pohybem, EU - zástrčka 1 444-0762
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model Třepačka inkubovaná s houpavým pohybem
Pohyb Houpavý
Rozsah teploty (°C) RT+5...65
Uniformita při 37 (°C) ±0,5
Úhel (°) 0 - 15*
Rozsah otáček (min-1) 1 - 50*
Přesnost rychlosti ±1 ot./ min
Deska ŠxH (mm) 191×254
Š×H×V (mm) 279×432×267
Hmotnost (kg) 9,5
Maximální naplnění (kg) 4,5**
Vnitřní rozměry WxDxH (mm) 197×273×97
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbalit vše / Zavřít vše
Accessories
Popis Určeno pro Bal. VWR katalogové číslo Množství
Podložka, 254x191 mm Třepačky inkubované s houpavým pohybem 1 444-0769
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství