Chcete se opět přihlásit?
Kelímky spalovací
Dodavatel: VWR Collection
Porcelánové, glazované uvnitř i vně, dno neglazované
  • možné použít do teploty maximálně 1000 °C
Víčka objednávejte zvlášť.
Odpovídá normě DIN 12904.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Typ Objem Ø×H Bal. VWR katalogové číslo Množství
Nízký 5 ml 30×19 mm 5 459-0194
Nízký 10 ml 35×22 mm 5 459-0195
Nízký 17 ml 40×25 mm 5 459-0196
Nízký 21 ml 45×28 mm 5 459-0197
Nízký 34 ml 50×32 mm 5 459-0198
Nízký 62 ml 60×38 mm 5 459-0199
Nízký 91 ml 70×44 mm 5 459-0200
Střední 10 ml 30×25 mm 5 459-0201
Střední 12 ml 35×28 mm 5 459-0202
Střední 20 ml 40×32 mm 5 459-0203
Střední 30 ml 45×36 mm 5 459-0204
Střední 45 ml 50×40 mm 5 459-0205
Střední 80 ml 60×48 mm 5 459-0206
Střední 120 ml 70×56 mm 5 459-0207
Střední 200 ml 80×62 mm 5 459-0208
Vysoký 15 ml 30×38 mm 5 459-0209
Vysoký 26 ml 35×44 mm 5 459-0210
Vysoký 35 ml 40×50 mm 5 459-0211
Vysoký 50 ml 45×56 mm 5 459-0212
Vysoký 72 ml 50×62 mm 5 459-0213
Vysoký 130 ml 60×75 mm 5 459-0214
Víčka na kelímek spalovací
Pro Ø Bal. VWR katalogové číslo Množství
30 mm 5 459-0215
35 mm 5 459-0216
40 mm 5 459-0217
45 mm 5 459-0218
50 mm 5 459-0219
60 mm 5 459-0220
70 mm 5 459-0221
80 mm 5 459-0222
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství