Chcete se opět přihlásit?
Podložka antivibrační pro navažování, pevný a stabilní povrch
Dodavatel: VWR Collection
Leštěná žula
Tato podložka slouží pro absorpci vibrací, způsobených pohybem a přenosem vnějších otřesů. Je vhodná nejen pro vysoce přesné váhy, ale také pro mikroskopy a další podobně citlivá zařízení.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Popis Š×H×V Hmotnost Bal. VWR katalogové číslo Množství
Podložka antivibrační pro navažování, pevný a stabilní povrch 560×450×65 mm 44 kg 1 611-2536
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství