Chcete se opět přihlásit?
Nástavec pipetovací, Accurpette
Dodavatel: VWR Collection
Nástavec pipetovací pro skleněné a plastové pipety od 1 do 100 ml
  • tělo nástavce a náhradní konce jsou lehké a odolné vůči UV záření (180 g)
  • při nejrychlejším režimu je 25 ml pipeta naplněna za méně než 3 vteřiny
  • autoklávovatelný silikonový držák pipet
  • vyměnitelný hydrofobní membránový filtr, který chrání zařízení před nasátím kapaliny a vzorek před kontaminací
  • NiMH dobíjecí baterie, které jsou šetrné k životnímu prostředí, umožňují nepřetržitý provoz zařízení po dobu 4 hodin; indikátor slabé baterie, dobíjení v průběhu používání
Díky silnému, ale tichému motoru, který urychluje nasávání velkého pipetovaného objemu, nabízí zařízení Accurpette vysoký výkon. Přepínačem režimů může uživatel volit mezi rychlým nebo pomalým režimem nasávání / vypouštění. V jakémkoliv režimu je sání a vypouštění snadno regulovatelné skrze tlačítka s pohodlným ovládáním a pevným držením. Při používání pipet TD (to deliver) je k dispozici další režim vypouštění pomocí gravitace (plné vyprázdnění). Zařízení Accurpette je nyní dodáváno s přídavnými barevně odlišenými koncovkami pro zajištění barevného označení v laboratoři, odlišných aplikací nebo pro minimalizaci rizika křížové kontaminace.
Zařízení je dodáváno: s nabíječkou, dvěma náhradními hydrofobními filtry (1x0,45 μm; 1x0,2 μm), stojánkem na pracovní stůl/úchytkou na zeď a sadou barevně označených koncovek.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Nástavec pipetovací, Accurpette, EU - zástrčka 1 612-4552
Nástavec pipetovací, Accurpette, UK - zástrčka 1 612-4553
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbalit vše / Zavřít vše
Accessories
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Filtr náhradní, sada, 0,2 µm 5 612-3681
Filtr náhradní, sada, 0,45 µm 5 612-3678
Koncovky barevné, sada (červená, modrá a růžová) 1 612-4555
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství