Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
Handheld density meter, 30PX
Dodavatel: Mettler-Toledo
Suitable for measuring the densities of liquids, this instrument uses the oscillating body method.
  • Large choice of units including density, SG, °Brix, °API, % H₂S0₄, Baumé degrees
  • Infrared downloads to printer or PC
  • Backlit dot matrix display gives clear results with date and time
The sampling speed can be adjusted to the task at hand: Slow for viscous samples to avoid the formation of air bubbles or very fast for efficient rinsing of the cell.
In addition, an external syringe can be used for very high viscosity samples. This means a wide variety of samples can be tested.
The Densito not only measures the sample temperature, it also chooses a temperature correction coefficient before each measurement. 1100 results along with sample ID, temperature and/or temperature coefficients can be saved then downloaded to either a printer or PC via the integrated infrared interface (accessory infrared / RS232 adapter required).
Delivery information: Supplied with carry case, help CD, batteries and standards.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Popis Model Rozsah Bal. VWR katalogové číslo Množství
Handheld density meter Densito 30PX 0,0000 - 2,0000 g/cm³ 1 614-1595
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozsah teploty (°C) 5…40
Rozlišení teploty 0,1 °C
Paměť 1100 values
Hmotnost 360 g
Přesnost ±0,001 g/cm³
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbalit vše / Zavřít vše
Accessories
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Water density standard, 0,998 g/cm³, certified at 20 °C, uncertainty (typically) 0,001 g/cm³, 3 ml sachets 10 614-1802
Sampling tube with washer 1 614-1593
Fixing screw for sample tube 1 METT51324404
Sample pump complete 1 614-1594
Protective cover 1 614-0236
Software, LabX® direct density and refractometry system for downloading data to PC 1 METT51324103
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství