Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
Compact temperature and humidity logger
Dodavatel: ROTRONIC INSTRUMENTS (UK) LTD
This compact logger with high level of IP protection provides a large storage capacity and maximum/minimum/average statistical function. Internal humidity sensor and NTC temperature sensor
  • High accuracy
  • Clear LCD display with visual alerts
  • HW4-lite PC software for programming and analysing
IP67 rated enclosure. Conformity to FDA CFR 21 Part 11 /GAMP 5.
Delivery information: Set includes CR2 long life battery, function and calibration certificate and HW4-lite software key code.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozsah Přesnost Paměť Š×H×V Hmotnost Bal. VWR katalogové číslo Množství
–20…+70 °C; 0 - 100 % RH ±0,3 °C; ±3,0 % RH 2×16 000 values 90×60×23 mm 85 g 1 620-2364
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství