Chcete se opět přihlásit?
Stereo zoom microscopes, Stemi 305
Dodavatel: Zeiss
The Stemi 305 are Greenough stereo microscopes for any applications in education, laboratories or industrial production environments.
  • Three-dimensional and crisp images
  • Bright LED illumination with daylight colour
  • Long lifetime and low energy consumption
Ordering information: Eyepieces are included.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Model Typ Zvětšení Osvětlení Bal. VWR katalogové číslo Množství
Stemi 305 Edu Binocular 8× - 40× LED (diascopy and episcopy) 1 630-2624
Stemi 305 Lab Binocular 8× - 40× LED with rotatable and slidable mirror 1 630-2625
Stemi 305 Lab Trinocular 8× - 40× LED with rotatable and slidable mirror 1 ZEIS4919030006000
Stemi 305 Mat Binocular 8× - 40× LED (episcopy only) 1 630-2626
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
TECHNICKÉ ÚDAJE
Okulár 10× 10×
Kontrastní technika Světlé pole a tmavé pole
Přiblížení 5:1
Ostření Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
Osvětlení LED
Kamera 1,2 MP
Vstup pro připojení kamery Wi-Fi
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbalit vše / Zavřít vše
Accessories
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Transport case for Stemi 305/508 1 ZEIS4350659000000
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství