Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
Vzorkovač vzduchu, SAS Super ISO
Dodavatel: VWR Collection
SAS Super je kompletní systém pro mikrobiologické vzorkování vzduchu. Zařízení může zastat i funkci v případech, kde je vyžadováno vybavení pro aplikace založené na aktivním vzorkování vzduchu. Do zařízení je možné umístit jednu nebo dvě misky s kultivačním médiem. Toto zařízení je přímo odvozeno od modelu SAS Super, který je používaný na mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Modely SAS Super ISO 100 a SAS Super ISO 180 byly speciálně navrženy pro použití v odvětví farmaceutického průmyslu a ve zdravotnictví. Zařízení je přenosné a lze ho snadno umístit. Zařízení pracuje s dobíjecími bateriemi s dlouhou životností. Modely SAS Super ISO 100 a SAS Super ISO 180 se liší konstantním průtokem vzduchu. Volba konkrétního modelu záleží na aplikaci. Jednotky umožňují kontinuální nebo sekvenční režim vzorkování od několika minut až po několik hodin. Oba modely jsou vybaveny moduly pro správu naměřených dat pomocí různých vestavěných programů, které určují frekvenci odebírání vzorků. Zařízení jsou vybavena velkým, osvětleným, dotykovým LCD displejem. Všechna uživatelská nastavení lze provést pomocí dotykových kláves, které se snadno čistí.
  • design zařízení zabraňuje vzniku turbulencí při neřízeném proudění vzduchu a při vypouštění analyzovaného vzduchu v souladu se specifikacemi normou ISO
  • zařízení plně vyhovuje mezinárodním standardům (ISO 14698 & USP 1116 Pharmacopeia)
  • zařízení představuje řešení pro úsporu času a nízké provozní náklady
Zařízení je dodávané bez sací hlavy a nabíječky baterií.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Vzorkovač vzduchu SAS Super ISO 100 na kontaktní misky 1 710-0871
Vzorkovač vzduchu SAS Super ISO 100 na Petriho misky 1 710-0869
Vzorkovač vzduchu SAS Super ISO 180 na kontaktní misky 1 710-0872
Vzorkovač vzduchu SAS Super ISO 180 na Petriho misky 1 710-0870
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model SAS Super ISO 100 SAS Super ISO 180
Průtok vzduchu 100 l/min 180 l/min
Vzorkovací hlavice Hliníkové, z nerezové oceli nebo plastové (certifikované - okamžité použití)
Š×H×V (mm) 120×125×275
Hmotnost (kg) 1,8
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbalit vše / Zavřít vše
Accessories
Popis Š×H×V Bal. Určeno pro VWR katalogové číslo Množství
Pouzdro látkové na přenášení - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0896
Pouzdro hliníkové na přenášení - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0875
Stativ podlahový - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-1857
Hlava sací z nerezové oceli na kontaktní misky Ø 55 mm - 1 SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0880
Hlava sací z nerezové oceli na Petriho misky Ø 90 mm - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0878
Hlava z nerezové oceli a adaptér na Petriho misky Ø 90 mm - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0877
Hlava sací, hliníková na kontaktní misky Ø 55 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0892
Hlava sací, hliníková na Petriho misky Ø 90 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0886
Hlava hliníková a adaptér na Petriho misky Ø 90 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100, SAS Super ISO 180, DUO SAS Super 360 710-0879
Adaptér na Petriho misky Ø 90 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0882
Sterile daily head for Petri dishes, 90 mm - 40 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0891
Aluminium carry case, light-case - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-1697
Clean tripod, stainless steel floor tripod - 1 SAS Super IAQ 710-0889
Držák na stůl a zeď z nerezové oceli - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0963
Komora sací na kontaktní misky 55 mm (bez hlavy) - 1 SAS Super Isolator 710-0947
Komora sací na Petriho misky 90 mm (bez hlavy) - 1 SAS Super Isolator 710-0948
Nabíječka baterií od 90 do 260 V s výměnnou zástrčkou - 1 SAS Super ISO 710-0973
Nabiječka baterií s univerzální zástrčkou - 1 SAS Super Isolator, DUO SAS Super 360, DUO SAS 360 Isolator 710-0993
Ovládání dálkové, infračervené - 1 SAS Super ISO 710-0969
Software na stahování dat - 1 SAS Super ISO 710-0970
Stainless steel handles - 1 - 113-8186
Sterile daily head for contact plates, Ø 55 mm - 40 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0890
Test tube carrier 184×368×171 mm 1 - 113-8185
Zařízení na stahování dat pro 710-0970 - 1 SAS Super ISO 710-0971
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství