Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
Špičky pipetovací s filtrem
Dodavatel: VWR Collection
Všechny špičky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního 100% čistého PP v lékařské kvalitě. Vyráběno v nejkvalitnějších formách. Tyto špičky lze použít tam, kde práce vyžaduje vyšší standardy. Sterilní výrobky jsou testovány na kontaminaci endotoxiny (pyrogen) a jsou certifikovány podle standardů USP. Pryskyřice jsou testovány na kontaminaci kovy. Certifikáty s výsledky zkoušek jsou provázány s číslem šarže.
  • širší těsnící část zajišťuje lepší a dlouhotrvající těsnící efekt bez protékání jak u nových, tak u starých pipet
  • garantováno bez stop přítomnosti DNA, DNáz, RNáz, endotoxinů a těžkých kovů
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Sáček
Druh špičky Objem Sterilní Délka Kompatibilita Balené Bal. VWR katalogové číslo Množství
UltraFine™, prodloužené 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 Sáček 1.000 732-0565
UltraFine™, se stupnicí 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 Sáček 1.000 732-0561
Bevel Point™, se stupnicí 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 Sáček 1.000 732-0517
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 Sáček 1.000 732-0526
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 Sáček 1.000 732-0567
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 Sáček 1.000 732-0521
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 Sáček 1.000 732-0571
Bevel Point™, široký otvor 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 Sáček 1.000 732-0558
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 Sáček 1.000 732-0539
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 Sáček 1.000 732-0535
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 Sáček 1.000 732-0532
Krabička
Druh špičky Objem Sterilní Délka Kompatibilita Balené Bal. VWR katalogové číslo Množství
UltraFine™, prodloužené 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0542
UltraFine™, se stupnicí 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 96 ks/krabičku, 12 krabiček/balení 1.152 732-0515
Bevel Point™, se stupnicí 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0518
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0527
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 10 racks, 96 each 960 732-0568
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0522
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0529
Bevel Point™, široký otvor 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0559
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0540
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0536
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl - 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2896
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 96 ks/krabičku, 6 krabiček/balení 576 732-0533
Krabička, sterilní
Druh špičky Objem Sterilní Délka Kompatibilita Balené Bal. VWR katalogové číslo Množství
UltraFine™, prodloužené 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0543
UltraFine™, se stupnicí 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 96 ks/krabičku, 12 krabiček/balení 1.152 732-0516
Rainin® LTS™ styl 0,1 - 20 µl + 48,26 mm AF13 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0799
Mikro 0,1 - 30 µl + 38,10 mm AF1 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-1100
Bevel Point™, se stupnicí 0,5 - 10 µl + 44,83 mm AF2 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0519
UltraFine™, se stupnicí 0,5 - 10 µl + 49,66 mm AF16 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-1101
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0528
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 192 ks/krabičku, 5 krabiček/balení 960 732-0525
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0520
UltraFine™, FlexTop™, se stupnicí 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-1105
Standardní 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-1103
Bevel Point™, se stupnicí 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-1102
UltraFine™, prodloužené 1 - 100 µl + 83,82 mm AF5 96 ks/krabičku, 6 krabiček/balení 576 732-1107
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0523
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 192 ks/krabičku, 5 krabiček/balení 960 732-0573
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0530
Rainin® LTS™ styl 1 - 200 µl + 51,31 mm AF11 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0800
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0541
UltraFine™, prodloužené 1 - 200 µl + 83,82 mm AF7 96 ks/krabičku, 6 krabiček/balení 576 732-0610
Bevel Point™, široký otvor 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0544
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 960 732-0537
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl + 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2898
UltraFine™, prodloužené 1 - 300 µl + 71,12 mm AF8 96 ks/krabičku, 6 krabiček/balení 576 732-0611
Rainin® LTS™ styl 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF12 96 ks/krabičku, 6 krabiček/balení 576 732-0801
UltraFine™, FlexTop™ 100 - 1000 µl + 75,95 mm AF9 96 ks/krabičku, 6 krabiček/balení 576 732-1106
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 96 ks/krabičku, 6 krabiček/balení 576 732-0534
Široký otvor 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 96 ks/krabičku, 6 krabiček/balení 576 613-0752
Aerosolová bariéra 100 - 1200 µl + 88,90 mm K 96 ks/krabičku, 10 krabiček/balení 576 613-0753
Sartorius® type 1250 µl + 88,90 mm - 6 racks, 96 each 576 732-2894
Systém doplňovací Pak Rak™
Druh špičky Objem Sterilní Kompatibilita Balené Bal. VWR katalogové číslo Množství
UltraFine™, se stupnicí 0,1 - 10 µl - AF1 Doplňovací systém 864 732-0563
Systém doplňovací Pak Rak™ Express
Druh špičky Objem Sterilní Kompatibilita Balené Bal. VWR katalogové číslo Množství
UltraFine™, se stupnicí 0,1 - 10 µl - AF1 Doplňovací systém Pak Rak™ Express 864 732-0564
Jednotlivě balené, sterilní
Druh špičky Objem Sterilní Délka Kompatibilita Balené Bal. VWR katalogové číslo Množství
UltraFine™, prodloužené 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 Jednotlivě 200 732-0566
UltraFine™, se stupnicí 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 Jednotlivě 200 732-0562
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Jednotlivě 200 732-0524
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Jednotlivě 200 732-0569
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Jednotlivě 200 732-0570
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Jednotlivě 200 732-0572
Bevel Point™, široký otvor 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 Jednotlivě 200 732-0560
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 Jednotlivě 200 732-0538
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 Jednotlivě 200 732-0574
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 Jednotlivě 200 732-0531
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství