Chcete se opět přihlásit?
Roztoky kalibrační, sekundární standardy
Dodavatel: VWR Chemicals
  • roztoky jsou kalibrované při teplotě 25 °C, v souladu s normou DIN 17025
  • přesnost hodnoty pH ±0,010 (roztok 12,454 přesnost 0,050)
  • plně dohledatelné pro optimální kalibraci pH (dohledatelné v databázi NIST)
  • dodávané společně s detailním certifikátem o analýze
  • hodnoty pH v závislosti na teplotě jsou vytištěny na štítku stejně jako číslo šarže a datum použitelnosti
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Hodnota pH pH accuracy Reference temperature Bal. VWR katalogové číslo Množství
1,679 ±0,010 25 °C 500 ml 84580.260
4,005 ±0,010 25 °C 500 ml 84582.260
6,865 ±0,010 25 °C 500 ml 84583.260
7,413 ±0,010 25 °C 500 ml 84584.260
9,18 ±0,010 25 °C 500 ml 84585.260
10,012 ±0,010 25 °C 500 ml 84586.260
12,454 ±0,050 25 °C 500 ml 84587.260
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství