Chcete se opět přihlásit?
Kádinky, nízké
Dodavatel: VWR Collection
18/8 nerezová ocel, odolná proti korozi
Kompletní sortiment kovových kádinek pro široký okruh použití v laboratoři. Vhodný i pro použití s korozivními materiály. K dispozici jsou různé varianty s vyhnutým okrajem, s nebo bez výlevky a s nebo bez ucha.
  • robustní a odolné
  • výborná tepelná odolnost
  • hladký povrch pro rychlé a snadné čištění
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
S vyhnutým okrajem
Capacity Výška O.D. Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0278
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0279
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0280
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0281
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0282
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0283
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0284
S vyhnutým okrajem a výlevkou
Capacity Výška O.D. Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0292
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0293
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0294
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0295
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0296
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0297
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0298
S vyhnutým okrajem a uchem
Capacity Výška O.D. Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0285
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0286
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0287
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0288
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0289
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0290
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0291
S vyhnutým okrajem, výlevkou a uchem
Capacity Výška O.D. Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0299
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0300
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0301
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0302
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0303
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0304
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0305
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství