Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
Glass beakers, low form, Super Duty
Dodavatel: DURAN Group
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with spout.
  • Higher mechanical stability compared with standard glass beakers due to reinforced sturdy rim
  • Even distribution of wall thickness
  • Very good chemical resistance, good thermal resistance
With easily legible graduation and labelling area. It is recommended to heat the Super Duty glass beakers slowly and evenly to prevent thermal stresses in the glass. For work at very high temperatures or with fast changes in temperature, the standard DURAN® beakers should be used, as these offer excellent resistance to temperature changes. However, mechanical stability is limited with these products in comparison with the Super Duty beakers.
With printed retrace code (batch identification); batch certificate available at www.duran-group.com
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Kapacita Výška vně. pr. Bal. VWR katalogové číslo Množství
1000 ml 145 mm 105 mm 1 214-0207
Ziskejte slevu jestli objednáte 10 nebo víc. Login in now for details.
150 ml 80 mm 60 mm 1 214-0199
Ziskejte slevu jestli objednáte 10 nebo víc. Login in now for details.
2000 ml 185 mm 132 mm 1 214-0208
Ziskejte slevu jestli objednáte 10 nebo víc. Login in now for details.
250 ml 95 mm 70 mm 1 214-0204
Ziskejte slevu jestli objednáte 10 nebo víc. Login in now for details.
400 ml 110 mm 80 mm 1 214-0205
Ziskejte slevu jestli objednáte 10 nebo víc. Login in now for details.
5000 ml 270 mm 170 mm 1 214-0209
600 ml 125 mm 90 mm 1 214-0206
Ziskejte slevu jestli objednáte 10 nebo víc. Login in now for details.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství