Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
Fólie těsnící pro manuální aplikace, PARAFILM® M
Dodavatel: Brand
Univerzální, polo-průhledná, velmi elastická fólie, navržená pro vzduchotěsné těsnění a těsnění odolné vlhkosti a mnoho dalších manuálních aplikací. Fólie lze natáhnout až o 200% a přilne dokonce kolem nepravidelných tvarů a povrchů.
  • odolná k polárním látkám jako jsou fyziologické roztoky, anorganické kyseliny a alkalické roztoky až po dobu 48 hodin
  • účinný teplotní rozsah −45 až +50 °C (bod tání +60 °C)
  • netoxická, bez obsahu změkčovadel
Gas permeability in 24 hours at 23 °C and 50% relative humidity:
O2 (oxygen): ≤ 350 cm³/m²
N2 (nitrogen): ≤ 105 cm³/m²
CO2 (carbon dioxide): ≤ 1100 cm³/m²
Water vapor permeability in 24 hours at 37 °C and 90% relative humidity: 0,8 g/m²
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Délka Šířka Bal. VWR katalogové číslo Množství
75 m 50 mm 1 291-1214
75 m 100 mm 1 291-1212
38 m 100 mm 1 291-1213
15 m 500 mm 1 291-1211 Unavailable
unavailable Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbalit vše / Zavřít vše
Accessories
Popis Barva Bal. VWR katalogové číslo Množství
Zásobník na těsnící fólii Parafilm® M Bezbarvá 1 631-0726
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství