Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
Roztoky kalibrační, 20 °C AVS TITRINORM®
Dodavatel: VWR Chemicals
  • kalibrační roztoky jsou připravené z chemikálií vhodných pro analýzu Analar® NORMAPUR®
  • skutečnou analytickou hodnotu udává štítek na lahvičce s přesností ±0,2 jednotky pH (pH 1- 10) ( ± 0,05 pro pH 12,00)
  • dohledatelné k SRM z databáze NIST
  • pro lepší dohledatelnost je na balení vždy vytištěno číslo šarže a datum balení
  • certifikát o provedené analýze je k dispozci na stránkách společnosti www.vwr.com
Pokud vyžadujete opravdu velká množství kalibračních roztoků, kontaktujte, prosím, obchodního zástupce (kancelář) VWR pro provedení objednávky na míru.
Analysed by an independent accredited control laboratory ISO EN 17025
Více detailních informací ohledně zdraví a bezpečnosti naleznete v katalogu VWR Chemikálie nebo navštivte webovou stránku společnosti www.vwr.com.
Balení: * 5 l/plastovou láhev
** 5 l/kartonovou krabici
*** 1 l/dávkovací láhev
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Kalibrační roztoky v lahvích
Hodnota pH Přesnost pH Typ pH pufru Referenční teplota Typ balení Bal. VWR katalogové číslo Množství
1,00 ±0,02 Glycine 20 °C Plastová láhev 1 l 32031.297
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
2,00 ±0,02 Citrate 20 °C Plastic bottle 500 ml 32032.260
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
2,00 ±0,02 Citrate 20 °C Plastová láhev 1 l 32032.291
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
3,00 ±0,02 Citrate 20 °C Plastová láhev 1 l 32033.294
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
3,00 ±0,02 Citrate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32033.374
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Plastová láhev 500 ml 32095.264
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Plastová láhev 1 l 32095.297
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
4,00* ±0,02 Phthalate 20 °C Plastová láhev 5 l 32095.366
Ziskejte slevu jestli objednáte 4 nebo víc. Login in now for details.
4,00** ±0,02 Phthalate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32095.377
4,00 (červená barva) ±0,02 Phthalate 20 °C Plastová láhev 500 ml 32044.268
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
4,00 (červená barva)*** ±0,02 Phthalate 20 °C Dosing bottle (Plastic) 1 l 32044.290
4,00 (červená barva) ±0,02 Phthalate 20 °C Plastová láhev 1 l 32044.292
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
4,00 (červená barva)** ±0,02 Phthalate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32044.372
4,00 (červená barva)** ±0,02 Phthalate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 32044.418
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Plastová láhev 500 ml 98192.260
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Plastová láhev 1 l 98192.290
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
5,00 ±0,02 Citrate 20 °C Plastová láhev 1 l 32035.291
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
6,00 ±0,02 Citrate 20 °C Plastová láhev 1 l 32036.294
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Plastová láhev 500 ml 83601.260
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Plastová láhev 1 l 83601.290
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Plastová láhev 500 ml 32096.267
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Plastová láhev 1 l 32096.291
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
7,00* ±0,02 Phosphate 20 °C Plastová láhev 5 l 32096.360
Ziskejte slevu jestli objednáte 4 nebo víc. Login in now for details.
7,00** ±0,02 Phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32096.371
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 32096.400
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Plastic bottle 200 l VWRS32096.555
7,00 (zelená barva) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Plastová láhev 500 ml 32045.262
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
7,00 (zelená barva)*** ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Dosing Bottle (Plastic) 1 l 32045.290
7,00 (zelená barva) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Plastová láhev 1 l 32045.295
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
7,00 (zelená barva) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32045.375
7,00 (zelená barva) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 32045.412
8,00 ±0,02 Borate 20 °C Plastová láhev 1 l 32038.291
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 500 ml 32039.261
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 1 l 32039.294
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32039.374
9,00 (modrá barva) ±0,02 Borate 20 °C Plastová láhev 500 ml 32046.265
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
9,00 (modrá barva)*** ±0,02 Borate 20 °C Dosing Bottle (Plastic) 1 l 32046.290
9,00 (modrá barva) ±0,02 Borate 20 °C Plastová láhev 1 l 32046.298
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
9,00 (modrá barva) ±0,02 Borate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32046.378
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Plastová láhev 500 ml 32097.261
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Plastová láhev 1 l 32097.290
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Plastová láhev 500 ml 32040.260
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Plastová láhev 1 l 32040.298
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 5 l 32040.378
10,00 (tvrdá voda) ±0,05 Ammonia 20 °C Plastová láhev 500 ml 98213.260
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
10,00 (yellow) ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 500 ml 85680.260
10,00 (yellow) ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 1 l 85680.290
10,00 (yellow) ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 1 l 85680.295
11,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Plastová láhev 1 l 32041.292
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
12,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Plastová láhev 1 l 32042.295
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
Sady kalibračních roztoků
Hodnota pH Barva Referenční teplota Typ balení Bal. VWR katalogové číslo Množství
10,00/7,00/4,00 Modrá/zelená/červená 20 °C Plastová láhev (3×100 ml) 1 83610.600
10,00/7,00/4,00 Modrá/zelená/červená 20 °C Plastová láhev (3×250 ml) 1 83610.610
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství