Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
Digital block heaters, QBD and QBH
Dodavatel: Grant
Compact digital block heaters with choice of models for 1 or 2 or 4 interchangeable blocks. Units feature an LED temperature display, easy to use interactive user interface for fast and accurate set up. Variable high and low temperature alarms can be set to within 0,5 °C of the set point. Heaters are made from cool wall aluminium and chemically resistant plastic, have a low profile, a sloping fascia for ease of use, off-set adjustment for high accuracy operating temperatures and 0,1 °C display resolution.
  • QBD models have operating range of ambient +5 to 130 °C, QBH has an upper temperature of 200 °C
  • Function timer and reaction timer with audible alarm, for operation from 1 min to 72 h
  • Two-point user recalibration of internal and external probes is possible
  • Temperature stability and uniformity at 37 °C is ±0,1 °C within the block and ±0,2 °C across different blocks
  • Over-temperature thermal fuse
Note: Temp. stability value shown above is at 37 °C.
* RT = Ambient
** These alternative double-size blocks are available for use with models QBD2, QBD4, QBH2 and QBA2 only.
Delivery information: Supplied with block extraction tool. External PT1000 probe enabling in-sample or in-block temperature control is available as an accessory. Blocks must be ordered separately.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ Počet bloků Tepl. rozsah Tepl. stabilita Tepelný výkon Š×H×V Hmotnost Bal. VWR katalogové číslo Množství
QBD1 1 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,15 kW 200×230×100 mm 2,5 kg 1 460-0270
QBD2, 2 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0271
QBD4 4 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,6 kW 200×380×100 mm 4 kg 1 460-0079
QBH2 2 RT* +5...200 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0272
Interchangeable blocks
Popis Určeno pro Poč. otvorů Hloubka Š×H×V Bal. VWR katalogové číslo Množství
Nevrtaný blok - - - mm 140×50×63 mm 1 460-8510
Jednoduchý blok Zkumavky Ø 10 mm 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8511
Jednoduchý blok Zkumavky Ø 12 mm 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8512
Jednoduchý blok Zkumavky Ø 13 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8211
Jednoduchý blok Zkumavky Ø 16 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8513
Single block 15 ml Falcon tubes 10 75 mm 140×50×63 mm 1 460-0182
Jednoduchý blok Zkumavky Ø 18 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8514
Jednoduchý blok Zkumavky Ø 24 mm 5 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8515
Jednoduchý blok Zkumavky 50 ml 4 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8212
Jednoduchý blok Zkumavky 0,5 ml 24 30 mm 140×50×63 mm 1 460-8516
Jednoduchý blok Zkumavky 1,5 ml 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8517
Jednoduchý blok Zkumavky 2,0 ml 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8123
Dvojitý blok Mikrodestičky** - - mm 140×100×75 mm 1 460-0084
Dvojitý blok Zkumavky PCR 0,2 ml, proužky nebo destičky** 96 14 mm 140×100×75 mm 1 460-0085
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbalit vše / Zavřít vše
Accessories
Popis Bal. Určeno pro VWR katalogové číslo Množství
PT1000 temperature sensor, stainless steel, 3 mm Ø, 30 mm long 1 QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1, QBA2 460-0093
Cover 1 QBA1, QBD1, QBA1, QBA2 460-0094
Cover 1 QBA2, QBD2, QBH2, QBA1, QBA2 460-0095
Cover 1 QBD4, QBA1, QBA2 460-0096
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství