Chcete se opět přihlásit?
Centrifuga pro mikrodestičky, PCR Plate Spinner
Dodavatel: VWR Collection
Centrifuga PCR Plate Spinner představuje skladné zařízení, které je navrženo k odstřeďování PCR destiček.
  • skladné provedení, tichý chod a snadné ovládání
  • systém pro snadné umístění destiček
  • rychlé odstředění kapek a kondenzátů
  • použitelné před a po teplotním cyklu pro zvýšení výtěžnosti při PCR
  • použitelná také v chladných prostorech
Tato jedinečná centrifuga je vybavena dvoupolohovým vertikálním rotorem, díky kterému lze použít širokou škálu PCR destiček: 96-jamkové a 384-jamkové (s lemem i bez lemu). Rotor je vybaven vodící destičkou, která zajišťuje vertikální postavení destičky po celou dobu centrifugace, aniž by se vykláněla.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Centrifuga pro mikrodestičky, PCR Plate Spinner, EU - zástrčka 1 521-1648
Centrifuga pro mikrodestičky, PCR Plate Spinner, UK - zástrčka 1 521-1649
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model PCR Plate Spinner
Maximální kapacita 2 destičky pro PCR
Max. rychlost (min-1) 2500
Maximální relativní zrychlení (×g) 500
Napájení 230 V / 50–60 Hz
Š×H×V (mm) 190×2210×183
Hmotnost (kg) 3
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbalit vše / Zavřít vše
Accessories
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Adaptér pro stripy, zkumavky nebo poloviční destičky 2 521-1650
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství