Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
Váhy sušící, MB
Dodavatel: VWR Collection
Robustní a přitom kompaktní zařízení pro stanovení obsahu vody v surovinách a finálních výrobcích v potravinářském, kosmetickém, mlékárenském, farmaceutickém, chemickém a keramickém průmyslu.
  • volba modelů dle objemu a požadavků na přesnost
  • halogenový - infračervený tepelný zdroj
  • konstrukce s dvojitým krytím pro ochranu vážícího zařízení před tepelným zářením
  • teplotní senzor PT100 zajišťuje opakovatelnost procesu
  • tisk výsledků s informacemi o datu a času
MB 64M: funguje na principu elektromagnetické kompenzace síly s rozlišením 0,001%.
MB 163L: funguje na principu citlivých deformačních snímačů síly (tenzometrů).
Řada MB s volitelným tabletem (611-8683)
Řada vah MB může být připojena prostřednictvím Bluetooth® k tabletu, který je stejným způsobem připojen k tiskárně. 7palcový tablet byl vyvinut speciálně pro vlhkostní analýzy, je položkou volitelného příslušenství a nabízí:
  • dotykové ovládání a operační systém Android
  • možnost nastavení teplotních profilů (gradient, rychlý, krokový, standardní)
  • aktuální grafické zobrazení průběhu sušení vzorku
  • ukládání a export dat prostřednictvím LAN, nebo internetu (wi-fi)
  • možnost vytvoření až deseti uživatelských profilů
  • uživatelské nastavení, volba komunikačního jazyka
Informace o objednání: interní teploměr může být kalibrován pomocí volitelné kalibrační sady.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
MB 64M
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Váhy sušící MB 64M 1 611-3233
Váhy sušící MB 64M, s certifikátem 1 611-3293
MB 163L
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Váha sušící MB 163L 1 611-2318
Váhy sušící MB 163L, s certifikátem 1 611-3295
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model MB 64M MB 163L
Typ ohřívače Halogenová - infračervená lampa Halogenová – infračervená lampa Halogenová - infračervená lampa
Kapacita (g) 60 160
Velikost pánve (Ø mm) 100
Rozsah vlhkosti (%) 0 - 100
Čitelnost vlhkosti (%) 0,001 0,01
Čitelnost (% ) / (mg) 0,1 mg 1 mg 0,1 mg
Opakovatelnost (Standardní odchylka %) ±0,18% (~2g vzorek) ±0,20% (~2g vzorky) ±0,20% (~2g vzorek)
Rozsah teploty (°C) 35...160
Teplotní programy Standardní Standardní Standardní
Paměť programu 5
Časovač 1 - 99 min (1 min intervaly)
Mód konečného bodu/analýzy Ruční časovač, autostop % Manual, timer, autostop % Ruční časovač, autostop %
Zobrazené výsledky Vlhkost %, sušina %, ATRO, teplota, zbývající doba (pouze v časovém režimu) Vlhkost %, sušina %, ATRO, teplota, zbývající doba (v časovém režimu) Vlhkost %, sušina %, ATRO, teplota, zbývající doba (pouze v časovém režimu)
Displej LCD, podsvícený
Data printed Teplota, čas, původní hmotnost, konečná hmotnost, obsah vlhkosti, (datum a čas pouze s tiskárnou 630-1485)
Š×H×V (mm) 215×345×235
Hmotnost 6,1 kg 4,7 kg 4,7 kg
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbalit vše / Zavřít vše
Accessories
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Váženky testovací pro sušící váhy 80 611-2788
Jednorázové vložky ze skelné vaty používáné s testovacími váženkami (611-2788) při analýze kapalných a polotuhých vzorků. Zaručují přesné výsledky při testování vzorků s vysokým obsahem kapalin, umožňují lepší distribuci teploty skrze celý vzorek a zabraňují rozstříknutí kapaliny během sušení. 200 611-3715
Souprava pro kalibraci teploty sušících vah 1 611-2789
Souprava pro kalibraci teploty sušících vah 1 611-3248
7 palcový tablet pro váhy a analyzátory vlhkosti VWR včetně rozhraní Tab-Box, BT rozhraní a BT HW klíče pro aplikace a polohovací rám 1 611-8683
Termotiskárna TLP-50 pro váhy LA, LP a SM VWR, a MB sušící váhy 1 630-1485
Papír do termotiskárny (630-1485) (role) 1 630-1488
Štítky samolepící do termotiskárny, 500 ks v roli 1 630-1487
Tiskárna DPP-250 s BT rozhraním pro tablety 1 611-2793
Papír do tiskárny DPP-250 (611-2793), 1 role 1 611-2795
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství