Chcete se opět přihlásit?
Pipety jednokanálové, mechanické, nastavitelný objem, Ergonomic High Performance (EHP)
Dodavatel: VWR Collection
Nové ergonomické pipety s vysokým výkonem zajišťují správnost a přesnost, na kterou se lze spolehnout. Nové vylepšené ergonomické prvky přináší pohodlné pipetování i v průběhu dlouhodobé práce
  • významně snížena síla potřebná pro stlačení pístu
  • snadné nastavení objemu s aretací nastavené hodnoty
  • výjimečná správnost a přesnost pro kritické aplikace
  • zužující se rukojeť a nastavitelný odhazovač „Easy Grip“ pro univerzální pipetovací špičky
  • rozšířená plocha na palec pro pohodlné pipetování
  • Plně autoklávovatelné
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Objem Přesnost Nepřesnost Bal. VWR katalogové číslo Množství
0,2 - 2 µl ±12,0 – ±1,5 % <6,0 - <0,7 % 1 613-5258
0,5 - 10 µl ± 1,2 – ± 0,6 % <2,8 - <0,4 % 1 613-5259
2 - 20 µl ± 1,0 – ± 0,6 % <1,5 - <0,3 % 1 613-5260
5 - 50 µl ± 0,9 – ± 0,6 % <2,0 - <0,4 % 1 613-5261
10 - 100 µl ± 0,6 – ± 0,5 % <0,8 - <0,2 % 1 613-5262
20 - 200 µl ± 2,5 – ± 0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5263
50 - 250 µl ± 1,0 – ± 0,6 % <0,4 - <0,3 % 1 613-5264
100 - 1000 µl ± 0,9 – ± 0,6 % <0,4 - <0,15 % 1 613-5265
1000 - 5000 µl ± 0,6 – ± 0,5 % <0,25 - <0,15 % 1 613-5266
1000 - 10000 µl ± 2,5 – ± 0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5267
Sady startovací
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Sada startovací 1 - 3 jednokanálové pipety EHP (2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl) 1 613-5278 Unavailable
Sada startovací 2 - 3 jednokanálové pipety EHP (0,1 - 2 µl, 0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl) 1 613-5279
Sada startovací 3 - 3 jednokanálové pipety EHP (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl) 1 613-5280 Unavailable
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5466
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5465
VWR EHP 4 Pack, incl. 4 pipettes (0,5 - 10 /2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5462
unavailable Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbalit vše / Zavřít vše
Accessories
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Linear stand for four pipettes 1 613-5471
Multiple stand for up to eight pipettes 1 613-5472
Rotating stand for up to six pipettes (only single channel, volumes 2 - 1000 μl (EHP and Standard Line)) 1 613-5473
Stojan upínací pro 3 pipety 1 613-0090
Stojan přímý pro 6 pipet 1 613-0086
Stojan otočný pro 6 pipet 1 613-0085
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství