Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
Gloves, Microflex® 93-852
Dodavatel: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured finish
The distinct colour of the Microflex® 93-852 hides stains and provides a contrasting backdrop for identifying lighter coloured materials. It offers exceptional tensile strength and flexibility allowing the hands to move freely and comfortably while the fully textured design and non foaming formula delivers a firm and consistent grip. Ideal for use in analytical testing, food processing, biotechnologies, laboratory applications, light assembly tasks, maintenance, cleaning applications and pharmaceutical manufacturing.
  • Contain no natural rubber latex or powder to help protect wearers from skin allergies, skin irritation and dryness
  • Fully textured design and non foaming formula enable wearers to have a firm wet grip when handling objects
  • Chlorinated for easier donning
  • Anti-static according to EN 1149
EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Velikost Barva Délka Tloušťka Balené Bal. VWR katalogové číslo Množství
5,5 - 6 Černá 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4330
6,5 - 7 Černá 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4331
7,5 - 8 Černá 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4332
8,5 - 9 Černá 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4333
9,5 - 10 Černá 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4334
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
TECHNICKÉ ÚDAJE
Obouruké/jednoruké Obouruké
Jednorázové/Znovupoužitelné Jednorázové
Latex/bez latexu Latex-free
Pudrované/nepudrované Powder-free
Provedení Textured
Style manžety Rolovaná
Norma EN EN 374
Antistatický +
Schváleno pro styk s potravinami +
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství