Chcete se opět přihlásit?
Boxy hlubokomrazící, −50... −86 °C
Dodavatel: VWR Collection
Volně stojící hlubokomrazící boxy spolehlivě chrání vzorky a snadno se obsluhují díky řídícímu a kontrolnímu panelu ve výšce očí.
  • odolný měřicí přístroj, konstrukce skříně z oceli válcované za studena, s povrchovou úpravou práškovou barvou, která odolává odlupování a vzniku rzi
  • čtyři vnitřní dveře snižují možnost úniku studeného vzduchu a zlepšují obnovu teploty po otevření dveří
  • izolace: HFC foukaná PU pěna s vysokou hustotou (127 mm)
  • robustní police z nerezové oceli (nastavitelné po přírůstcích 25 mm, max. nosnost: 45,4 kg)
  • těsnění maximalizují teplotu skříně a zabraňují vzniku námrazy
  • ergonomická klika s možností použití visacího zámku umožňuje ovládání jednou rukou a je vybavena integrovaným zámkem
  • 2” kolečka s aretací pro snadnou instalaci s převážením
  • jasný a čitelný displej zobrazuje aktuální teplotu a (volitelně) teplotu sondy vzorku
  • chladivo: první fáze R-404a; druhá fáze R-290. R508-b
  • informační řídicí jednotka pro zjednodušené řízení a monitorování
  • RS485 rozhraní
  • lze připojit volitelný záznamník teplotního grafu (7 dní) a záznamník dat
Teplotní rozsah: −50... −86 °C
Certifikace: UL, cUL, CE
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ Bal. VWR katalogové číslo Množství
Box hlubokomrazící, 368 l 1 471-1140
Box hlubokomrazící, 490 l 1 471-1141
Hlubokomrazící skříň, 650 l 1 471-1142
Hlubokomrazící skříň, 793 l 1 471-1143
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model 471-1140 471-1141 471-1142 471-1143
Objem (l) 368 490 650 793
Teplota (°C) −50 ... −86 −50...−86 −50 ... −86 −50...−86
Displej Digitální
Odmrazení Manuální
Alarm Zvukový a vizuální
Police/zásuvky 3 police/4 oddíly
Dvířka 1 vnější (zavěšeny na pravé straně) / 4 vnitřní
Zámek dvířek Ano
Materiál Exterior: Galvaneal
Interior: Powder coated cold rolled steel
Specifikace Kapacita pro uskladnění dvoupalcových boxů: 240
Kapacita pro uskladnění třípalcových boxů: 144
Kapacita pro uskladnění vialek: 24000
Kapacita pro uskladnění dvoupalcových boxů: 320
Kapacita pro uskladnění třípalcových boxů: 192
Kapacita pro uskladnění vialek: 32000
Kapacita pro uskladnění dvoupalcových boxů: 400
Kapacita pro uskladnění třípalcových boxů: 240
Kapacita pro uskladnění vialek: 40000
Kapacita pro uskladnění dvoupalcových boxů: 600
Kapacita pro uskladnění třípalcových boxů: 360
Kapacita pro uskladnění vialek: 60000
Vstupní porty 2
ŠxHxV vnitřní (mm) 572 × 492 × 1308 572 × 645 × 1308 762 × 645 × 1308 914 × 673 × 1308
ŠxHxV vnější (mm) 912 × 802 × 1978 912 × 988 × 1978 1102 × 988 × 1978 1255 × 987 × 1978
Hmotnost (kg) 313 358 390 445
Úroveň hluku 59 dB(A)
Elektrický 230 V, 50 Hz, 3450 W
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství