Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
Laboratory bottles, wide neck, with GL80 thread
Dodavatel: VWR Collection
Borosilicate glass, clear or amber with screw caps and pouring rings
The large opening can accommodate even large volume funnels giving easy access to scoops or spatulas. Amber to protect light-sensitive materials.
  • Very good chemical resistance, high temperature resistance
  • Extra wide opening allows easy cleaning
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Pamatovat si mě
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Clear glass
Kapacita Bal. VWR katalogové číslo Množství
500 ml 1 215-3743
1000 ml 1 215-3744
2000 ml 1 215-3745 Unavailable
5000 ml 1 215-3746
Amber glass
Kapacita Bal. VWR katalogové číslo Množství
500 ml 1 215-3747
1000 ml 1 215-3748
2000 ml 1 215-3749
5000 ml 1 215-3773
unavailable Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství