Chcete se opět přihlásit?
Příprava vzorků
Příprava vzorků
Je nezbytná k dosažení přesných výsledků. Společnost VWR nabízí široký výběr produktů od systémů míchání a mletí po systémy automatické mineralizace a destilace.
  • Mineralizační jednotky používané pro stanovení dusíku, COD a stopových kovů ve vodě podle oficiálních metod
  • Destilační jednotky používané pro stanovení dusíku, fenolu, celkového kyanidu, alkoholu, amonných iontů, antioxidantů a oxidu siřičitého
  • Extrakční jednotky používané v mnoha aplikacích, např. pro stanovení pesticidů, PCB, dioxinů, fenolů, halogenidů, olejů a maziv