Bezpečnost
Již brzy – NOVÝ katalog řešení společnosti VWR pro průmyslovou bezpečnost
K dispozici na začátku roku 2017!
Zaregistrujte se již nyní a obstarejte si svou kopii!
NOVINKA – VWR® BÍLÉ NITRILOVÉ rukavice
Zdraví máte ve svých rukách – vaše ruce ochráníme my!
PLATNÉ DO 31/08/2017
Ochranné oděvy Microgard® – s úpravou 2000 Ts Plus
Výrobek vhodný pro farmaceutické pracovníky z celého světa!
Ochranný oděv MICROGARD® 2000 Ts Plus je navržen tak, aby propouštěl vodní páry (pot), ale vydržel saturaci kapalných chemikálií a vyfiltroval 100 % částic do velikosti až 0,01 mikronu*. (*testovací metoda EMSL).
Společnost VWR představuje řešení společnosti 3M pro ochranu sluchu
NOVINKA!
Mějte ochranu sluchu přímo na místě a na dosah
Norma EN374-3:2003 bude na konci tohoto roku nahrazena normou EN16523-1
Jistota na první pohled!
Obě metody jsou si technicky velmi podobné, ale dojde k významným změnám v požadavcích. Seznam vyloučených chemikálií se zvýší z 12 na 18 a symbol poháru bude nahrazen piktogramem baňky se 3 kategoriemi.
Holistické koncepty pro osobní ochranné oblečení a pracovní oděvy
Flexibilní řešení na zakázku pro pracoviště a zaměstnance!
Důkladné porozumění individuálním požadavkům zákazníka na inovativní a kreativní řešení.
Nitrilové rukavice KIMTECH SCIENCE* Sterling* a STERLING* Nitrile-XTRA
Získejte dárek ZDARMA!*
Perfektní kombinace ochrany, pohodlí a hmatové citlivosti.
PLATNÉ DO 31/08/2017
Nitrilové a neoprenové jednorázové rukavice Microflex® 93-260 s dvojitou povrchovou úpravou
Nejtenčí syntetické jednorázové rukavice odolné vůči chemikáliím
Absorbenty (podložky, válce a absorpční hadi) pro úklid rozlitého oleje, vody a chemikálií.
NOVINKA!
Absorbenty a produkty na zachycení rozlitých kapalin od společnosti VWR slouží k ochraně vašich zaměstnanců a pracovního prostředí před neočekávaným rozlitím, únikem, kapkami kapalin a jinými nehodami.
Dbáme na vaše zdraví a bezpečnost
Obraťte se na nás ohledně školení a řešení pro vaši bezpečnost!
Společnost VWR poskytuje profesionální poradenství při výběru vhodných bezpečnostních produktů pro vaši laboratoř.
Systém Halo a snímač Halo Sense
Exklusivní bezpečnostní nástroje!
Laboratorní čistič vzduchu a snímač kvality laboratorního vzduchu
PLATNÉ DO 30/06/2017
Průvodce Asecos® HazMat pro hořlaviny: aktuálně k dispozici ve druhém vydání
Vyžádejte si výtisk zdarma ještě dnes!
Odborné informace týkající se bezpečného skladování nebezpečných látek.
PLATNÉ DO 30/06/2017