Chcete se opět přihlásit?
Akce
NOVINKA – VWR® BÍLÉ NITRILOVÉ rukavice
Zdraví máte ve svých rukách – vaše ruce ochráníme my!
PLATNÉ DO 31/05/2017
Nulová nehodovost
Objevte naše odolné značky a tiskárny!
Vytiskněte si vlastní značky k prevenci nehod
PLATNÉ DO 30/04/2017
Dvojité sterilní sáčky VWR® uzavíratelné otočením, pro použití v čistých prostorách
Bezpečnostní pásky – čisté – uzávěr pomocí drátů
PLATNÉ DO 30/04/2017
Ochranné oděvy Microgard® – s úpravou 2000 Ts Plus
Výrobek vhodný pro farmaceutické pracovníky z celého světa!
Ochranný oděv MICROGARD® 2000 Ts Plus je navržen tak, aby propouštěl vodní páry (pot), ale vydržel saturaci kapalných chemikálií a vyfiltroval 100 % částic do velikosti až 0,01 mikronu*. (*testovací metoda EMSL).
Společnost VWR představuje řešení společnosti 3M pro ochranu sluchu
NOVINKA!
Mějte ochranu sluchu přímo na místě a na dosah
Norma EN374-3:2003 bude na konci tohoto roku nahrazena normou EN16523-1
Jistota na první pohled!
Obě metody jsou si technicky velmi podobné, ale dojde k významným změnám v požadavcích. Seznam vyloučených chemikálií se zvýší z 12 na 18 a symbol poháru bude nahrazen piktogramem baňky se 3 kategoriemi.
Holistické koncepty pro osobní ochranné oblečení a pracovní oděvy
Flexibilní řešení na zakázku pro pracoviště a zaměstnance!
Důkladné porozumění individuálním požadavkům zákazníka na inovativní a kreativní řešení.
Nitrilové a neoprenové jednorázové rukavice Microflex® 93-260 s dvojitou povrchovou úpravou
Nejtenčí syntetické jednorázové rukavice odolné vůči chemikáliím
Absorbenty (podložky, válce a absorpční hadi) pro úklid rozlitého oleje, vody a chemikálií.
NOVINKA!
Absorbenty a produkty na zachycení rozlitých kapalin od společnosti VWR slouží k ochraně vašich zaměstnanců a pracovního prostředí před neočekávaným rozlitím, únikem, kapkami kapalin a jinými nehodami.
Již brzy – NOVÝ katalog řešení společnosti VWR pro průmyslovou bezpečnost
K dispozici na začátku roku 2017!
Zaregistrujte se již nyní a obstarejte si svou kopii!
Dbáme na vaše zdraví a bezpečnost
Obraťte se na nás ohledně školení a řešení pro vaši bezpečnost!
Společnost VWR poskytuje profesionální poradenství při výběru vhodných bezpečnostních produktů pro vaši laboratoř.