Chcete se opět přihlásit?
Analýza vlhkosti
Analýza vlhkosti
Společnost VWR nabízí výběr z infračerveného ohřevu, halogenových, kovových, keramických analyzátorů vlhkosti nebo analyzátorů vlhkosti se stočeným křemenným prvkem pro rutinní a přesná měření.
  • Infračervený ohřev – bez skla (MB23), halogenový pro rychlé výsledky (MB25), topné prvky se skleněnými nebo hliníkovými panely (MA35)
  • Vysoce přesné analyzátory vlhkosti: Halogenové (MB35, MB45, MA 100), keramické nebo se stočeným křemenným prvkem s (MA100 a MA150)
  • Je k dispozici rozsah ověřených verzí (OCE) pro použití v soudní metrologii