Chcete se opět přihlásit?
Kolony ACE® pro HPLC a UHPLC od společnosti ACT Ltd
Společnost Advanced Chromatography Technologies vyrábí řadu vysoce inertních kolon ACE® pro UHPLC/HPLC. Fáze ACE® začleňují do provedení stacionární fáze pro kapalinovou chromatografii výsledky nejnovějšího vývoje a specialistům na chromatografii nabízejí výběr z více možností změny selektivity, a to bez nutnosti dělat kompromisy mezi stabilitou a robustností.
Fáze ACE® pro kapalinovou chromatografii byly navrženy zejména pro usnadnění řešení náročných chromatografických úkolů a zahrnují jedinečné fáze C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES, SuperC18 a SuperPhenylHexyl, stejně jako široký rozsah jiných fází 100 Å a 300 Å. Objevte, jak vám selektivita kolon ACE® může pomoci s vašimi chromatografickými výzvami. ACE® – vynikající kolony pro kapalinovou chromatografii.
Stáhnout podrobného průvodce aplikacemi ACE® Kontakt na technickou podporu