Chcete se opět přihlásit?
Nábytek pro čisté prostory
V čistých prostorách, kde je každý čtvereční metr velmi nákladný, je tím nejdůležitějším místo. Proto neexistují žádná standardní řešení a žádné standardní velikosti.
Nábytek z nerezové oceli pro čisté prostory, který je elektricky vodivý, se skládá ze svislých opěr s pevnými čely a perforovanými vodorovnými horními plochami pro omezení rušivých vlivů svisle směřujícího laminárního proudění. Usnadněno je také přesouvání a čištění nábytku. Otvory v horních plochách mají průměr 8–10 mm a jsou po obou stranách zkosené.
Služba společnosti basan
Poskytneme vám podporu při plánování vašich šaten a výstavbě (rekonstrukci) vzduchových uzávěr po vaše pracovníky.