Chcete se opět přihlásit?
Obuv pro čisté prostory
V čistých prostorách je nutné, aby se minimalizovalo riziko nehod pracovníků způsobených uklouznutím   také, aby se zabránilo poruchám a prostojům způsobených výbojem statické elektřiny.
Vedle instalovaného zařízení, podlahových ploch a oděvu je třeba i správná obuv.
Obuv pro čisté prostory
Obuv se nosí každý den mnoho hodin a musí nabízet bezpečnost (pro lidi a procesy) a také pohodlí.
Existují rozdíly mezi bezpečnostní a ochrannou obuví a obuví pro průmyslové použití, která jsou navrženy v souladu s následujícími evropskými normami:
EN 61340-5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Všeobecné požadavky
EN 4843-100: Požadavky na protiskluzový test
EN ISO 20344: Metody zkoušení obuvi
EN ISO 20345: Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv
EN ISO 20346: Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv.
EN ISO 20347: Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv
Nepromokavá obuv by se měla používat všude tam, kde je přítomno velké množství kapalin. Měly by se používat PU dřeváky nebo boty z mikrovlákna, které je možné čistit a dezinfikovat. V případě, že je nutné omezit nebo zamezit vzniku elektrostatického náboje, je nezbytné nosit antistatickou obuv nebo ESD obuv.
Další informace
Katalogy s nabídkou jsou k dispozici na vyžádání.