Chcete se opět přihlásit?
Rukavice a ochranné návleky na prsty pro čisté prostory
test test
Rukavice a ochranné návleky na prsty se v čistých prostorách používají k ochraně citlivých produktů a k ochraně pracovníků před kontaminací.
Rukavice a ochranné návleky na prsty pro čisté prostory Nabízíme široký výběr rukavic pro čisté prostory a řízená prostředí splňující technické i funkční požadavky pro lékařské vybavení, osobní ochranu a čisté prostory. Požadavky na vlastnosti, jako je citlivost úchopu, pohodlí a délka, se mohou lišit a rukavice je tedy třeba vybírat podle způsobu použití.
Sterilní a nesterilní rukavice vyrobené v souladu se třídou ISO 4 a 5 a určené zejména pro čisté prostory v oblasti biologických věd nabízí skvělý komfort, pevnost a hmatové vlastnosti. 
Doporučujeme rukavice nejprve vyzkoušet, zda vyhovují praktickému použití, a teprve potom si vybrat konkrétní model.
Doporučení:
Použití textilních rukavic jako rukavicových vložek spolu se sterilními latexovými a nitrilovými rukavicemi pro čisté prostory omezuje pocení.
Manžetové pásky
Manžetové pásky pro účinné utěsnění prostoru mezi rukavicí a oděvem pro čisté prostory.