Chcete se opět přihlásit?
Ionizace pro čisté prostory
Ionizace neutralizuje elektrostatické náboje, které vznikají vlivem tření nebo separace dvou materiálů. Během procesu dochází k výměně elektronů, a to znamená, že v jednom materiálu je přebytek elektronů (negativní náboj) a ve druhém materiálu je elektronů nedostatek (kladný náboj).
Ionizace pro čisté prostory
Elektrostatické náboje jsou stejně jako jejich výboje pro člověka obecně neškodné. Při výrobě mikroelektroniky nebo čipů však může elektrostatický náboj nebo výboj ovlivnit výslednou kvalitu produktu.
Elektrostatický výboj (ESD) může zejména v oblasti mikroelektroniky způsobit defekty u polovodičů a desek s plošnými spoji, a to s vážnými důsledky pro jejich funkčnost, například v počítačích, telefonech nebo zdravotnických zařízeních. Elektrostaticky nabité povrchy (ESA) navíc přitahují kontaminující částice, které mohou narušit výrobní proces.
Ionizace představuje vedle ostatních ochranných opatření, jako jsou vodivé povrchy, vodivá zařízení a vodivý oděv, další možnost řešení výše uvedených problémů. V závislosti na oblasti nebo produktu, které se mají ionizovat, se používají různá k tomu vhodná zařízení:
Stropní ionizátory
Pro neutralizaci statického náboje nad celým pracovním povrchem. S ventilátory ze dvou nebo tří větráků s regulací otáček a integrovaným topným tělesem pro pohodlnost obsluhy. Komponenty a materiály neobsahují silikon a jsou vhodné pro čisté prostory.
Stolní ionizátory
Kompaktní provedení umožňující přenos zařízení a zajištění terénních služeb. Ionizační ventilátory pro kontrolu elektrostatických nábojů. Řídicí obvod s technologií návratu do rovnovážného stavu. Modulární kabelový systém zajišťující napájení až pro 3 jednotky z jednoho standardního zdroje napájení.
Ionizační vzduchové pistole
Neutralizace statického náboje pro čisticí procesy a efektivní odstranění kontaminujících částic díky velké výfukové síle. Ionizační vzduchové pistole jsou lehké, mají ergonomický design a flexibilní hadici zajišťující pohodlnost obsluhy.
Kontaktujte nás