Chcete se opět přihlásit?
Rohože a podlahoviny pro čisté prostory
Rohože a speciální podlahové materiály zachycující prach a částice a omezují kontaminaci čistých prostor.
Rohože a podlahoviny pro čisté prostory Působením různých adhezních sil v čistých prostorách a velkou měrou také v závislosti na charakteru proudění vzduchu se projevuje základní tendence částic usazovat se na plochých površích. Podlahový materiál je konečným místem, kde se částice usadí nebo kde zůstanou kontaminanty zachycené.
Adhezivní rohože, permanentní rohože a speciální podlahové krytiny umístěné před čistými prostorami jsou nezbytnou součástí systému řízení kontaminace čistých prostor částicemi. Jako optimální a efektivní možnost řízení kontaminace v čistých prostorách a kontrolovaných prostředích velmi doporučujeme kombinaci permanentních rohoží, speciálních podlahových materiálů a adhezivních rohoží.