Chcete se opět přihlásit?
Balení pro čisté prostory
Nejdůležitější funkcí balení pro čisté prostory je ochrana produktu před vnější kontaminací.
Balení pro čisté prostory
Nabízíme široký sortiment produktů pro aplikace v čistých prostorách a kontrolovaných prostředích, které kladou vysoké nároky na balení , jako je možnost sterilizace, nízká kontaminace částicemi, odolnost vůči většině chemikálií, vysoce kvalitní těsnění nebo antistatické vlastnosti. K dispozici jsou (ploché) sáčky, snadno otevíratelné sáčky nebo tubulární fólie. Transparentní fólie zajišťují viditelnost zabaleného produktu. V nabídce jsou také fólie vhodné pro tisk.
Všechny nabízené typy balení jsou k dispozici pro prostory s různou třídou čistoty, v nabídce jsou také balení pro stroje a zařízení všech možných velikostí nebo balení pro nadměrné sterilizované produkty. Zařízení na uzavírání sáčků jsou dostupná na požádání.