Chcete se opět přihlásit?
Bezpečnostní brýle pro čisté prostory
Sterilizované zářením gama nebo pomocí EtO pro jednorázové použití? Autoklávovatelné nebo sterilizované pomocí VHP pro opakované použití? Naše brýle na jedno použití i opakovaně použitelné pro čisté prostory a kontrolovaná prostředí jsou navrženy s ohledem na vaše metody SOP a pracovníky a vyrobeny z pevných, lehkých a pohodlných materiálů, které se hodí do čistých prostor. Lze si vybrat z mnoha stylů.
Bezpečnostní brýle pro čisté prostory
Autoklávovatelné brýle i ty pro jednorázové použití mají ochranu proto zamlžení, opticky korektní tvrzené čočky a nepřímé větrání. Jsou vhodné pro ty, co nosí brýle, a jsou 100 % bez latexu. Abychom zajistili tu nejvyšší kvalitu, je každý pár našich sterilních jednorázových brýlí individuálně zkontrolován a je vhodný pro lékařské potřeby, jako osobní ochranný prostředek a všude tam, kde jsou požadovány bezpečnostní a ochranné brýle.