Chcete se opět přihlásit?
Psací potřeby pro čisté prostory
Díky kompletní nabídce papíru, zápisníků a dalších psacích potřeb splňujících požadavky čistých prostor nemusí být záznam a uchování dat a dalších informací v čistých prostorách nijak omezeny.
Psací potřeby pro čisté prostory
Zápisníky pro čisté prostorylepicí papírky pro čisté prostory jsou vyrobené z papíru pro čisté prostory. Umožňují psaní na obě strany papíru. Pro co nejjednodušší psaní poznámek v čistých prostorách a řízených výrobních prostředích doporučujeme naši trvanlivou a odolnou psací podložku.
Speciální pera pro čisté prostory s protiskluzovou rukojetí usnadňují psaní i v rukavicích pro čisté prostory. Inkoust (k dispozici v různých barvách) obsažený v perech pro čisté prostory je permanentní jak na studených, tak na mokrých površích (například na plastových sáčcích, jednorázových laboratorních pomůckách) a rychle zasychá. Nerozmazává se, ale lze ho odstranit.