Chcete se opět přihlásit?
Utěrky a tampony pro čisté prostory
Utěrky a tampony pro čisté prostory
Utěrky pro čisté prostory patří mezi nejdůležitější spotřební materiál pro čisté prostory a kontrolovaná prostředí. Jsou nedílnou součástí komplexních čisticích procesů, při kterých jsou odstraňovány kontaminanty neviditelné pouhým okem a pomáhají udržovat základní hygienu společně s vizuálním dojmem čistoty.
Aby bylo zajištěno efektivní čištění, musí utěrky dokázat absorbovat širokou škálu povrchových kontaminantů v co nejkratším možném čase bez toho, že by přispívaly k dalšímu šíření znečištění ve formě částic, vláken, iontů nebo mikrobiologických kontaminantů.
Jelikož jsou požadavky na čisté prostory velmi proměnlivé, je třeba si zvolit utěrky, které jsou vhodné pro příslušné použití. Různé materiály a struktury utěrek mají hlavní efekt na jejich technické a funkční parametry.
Certifikovaná kvalita
Utěrky od našeho partnera ITW jsou ověřeny v souladu s nejpokročilejšími průmyslovými standardy kontroly kvality.
ITW Texwipe je jediný výrobce utěrek vhodných pro používání v souladu s požadavky třídy ISO 5 nebo v čistších prostředích s certifikací ISO.
Program utěrek společnosti basan
Pomáháme vám zvolit si vhodné utěrky pro vaše použití.