Chcete se opět přihlásit?
Bio Chrom
Bio Chrom
Společnost VWR nabízí sortiment výrobků pro čištění proteinů, založených na různých osvědčených technologiích, např. IEX, ultrafiltrace, dialýza a afinitní čištění.
Afinitní technologii lze využít k izolování specifických molekul ze směsi (např. čištění His·Bind®), zachycení požadované molekuly pro interakční studie (např. imobilizace na pryskyřici GST·Bind™) nebo odstranění určité složky z reakce (např. odstranění proteázy pomocí souprav pro štěpení a izolaci – Cleavage Capture Kits). U rekombinantních proteinů je afinitní čištění umožněno prostřednictvím řady strategií přídavkem fúzních značek s využitím vhodných expresních vektorů.
Máme nejširší dostupný výběr matric pro afinitní chromatografii s imobilizovanými ionty kovů (IMAC) pro čištění fúzních proteinů His·Tag®. Součástí jsou pryskyřice His·Bind na bázi agarózy, pryskyřice s připravenými, neuvolňujícími se kationty Ni-NTA His·Bind, magnetické agarózové kuličky His·Mag™, rychlé kolony a zásobníky na bázi celulózy s připravenými kationty His·Bind; a metakrylátová pryskyřice His·Bind Fractogel®, která umožňuje vyšší tlaky a kapacity. Další afinitní pryskyřice na bázi agarózy umožňují rychlé čištění fúzních proteinů GST·Tag™, S·Tag™ a T7·Tag®.
NAVŠTIVTE ČÁST ČIŠTĚNÍ PROTEINŮ NA MIKROSTRÁNKÁCH VĚNOVANÝCH BIOLOGICKÝM VĚDÁM