Chcete se opět přihlásit?
Plynová chromatografie
Plynová chromatografie
Plynová chromatografie využívá k dosažení separace rozdělení mezi plynnou fázi a funkční imobilizovanou kapalnou fázi. Díky délce kapilárních kolon lze dosáhnout vysokého rozlišení.
Plynová chromatografie, kapilární plynová chromatografie nebo jednoduše GC se široce používá v ropném průmyslu, při analýzách pesticidů v rámci testování potravin, ve farmaceutickém průmyslu při testech na zbytková rozpouštědla a v mnoha dalších aplikacích. Používá se hlavně k analýzám těkavých nebo polotěkavých analytů.
Stránky produktů