Chcete se opět přihlásit?
Tenkovrstvá chromatografie (TLC)
Tenkovrstvá chromatografie (TLC)
Tenkovrstvá chromatografie (TLC) a vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie (HPTLC) se často uvádějí pod pojmem planární chromatografie. Jedná se o moderní klasickou separační techniku zavedenou po celém světě, která se odlišuje flexibilitou, spolehlivostí a příznivou cenou.
 Tenkovrstvá chromatografie nabízí::
  • Obrovskou flexibilitu
  • Levnou separační metodu bez potřeby sofistikovaných nástrojů (pouze pro TLC)
  • Za stejných podmínek lze souběžně analyzovat více vzorků (až 72)
  • Nepřekonaná jasnost a současné vizuální vyhodnocení všech vzorků a složek vzorků 
  • Jednodušší příprava vzorků díky nezávislému použití stacionární fáze