Chcete se opět přihlásit?
Kalibrace s akreditací a oprava pipet podle ISO 8655
Kalibrace s akreditací a oprava pipet podle ISO 8655
Rychlé, spolehlivé, kompetentní
Kalibrace pipet bez ohledu na výrobce od společnosti VWR poskytuje dohledatelné výsledky nejvyšší kvality a zajistí, že vaše pipety budou v souladu s normou. 
Vaše výhody:
  • Certifikace v souladu s normou ISO 17025
  • Osvědčená a ověřená kvalita
  • Podrobná provozní dokumentace
  • Od všech výrobců
  • Všechny přístroje pro manipulaci s kapalinami včetně skleněného nádobí
  • Všechny typy kalibrací včetně specifikací zákazníků
  • Kalibrace v souladu s normou ISO 8655
  • Vytváření certifikátů před a po opravě
  • Použití originálních náhradních dílů výrobců
Žádost o nabídku
Na základě 20 let zkušeností s kalibrováním, opravami a servisem pipet jsme vytvořili plány pojištění pipet. Tyto plány nabízí kompletní balíček služeb na míru vašim potřebám:
VWR Light – hospodárná kalibrace a nastavení
Pokud pipety kalibrujete několikrát za rok, údržbu nemusíte provádět při každé kalibraci. V takovém případě vám bude vyhovovat právě tento plán pojištění pipet, který lze snadno kombinovat s plány VWR Care, VWR Eco nebo VWR Pro.
VWR Eco – preventivní údržba, hospodárná kalibrace a nastavení
Pokud nemusíte splňovat normy ISO, bude pro vás hospodárným řešením plán VWR Eco. Díky kalibraci po opravě pro měření 2*4 a rozsáhlé preventivní údržbě garantujeme perfektní stav pipet při nízkých nákladech.
VWR Pro – preventivní údržba, hospodárná kalibrace a nastavení podle normy ISO8655
Podobně jako u plánu VWR Eco provedeme rozsáhlou preventivní údržbu, která zaručí, že vaše pipety budou vždy v perfektním stavu. Navíc provedeme kalibraci po opravě pro měření 3*10 podle normy ISO 8655.
VWR Compliant – plán kompletního pojištění GLP/GMP podle normy ISO8655
Před preventivní údržbou provedeme kalibraci před opravou pro měření 3*10. Po kalibraci před opravou následuje preventivní údržba a kalibrace po opravě pro měření 3*10. Obdržíte 2 kalibrační certifikáty, jeden pro kalibraci před opravou a druhý pro kalibraci po opravě.
VWR Care – zajištění perfektního stavu pipet
V oblasti řízení jakosti je kalibrace standardem, jak je tomu však v případě preventivní údržby? Plán VWR Care je pro zákazníky, kteří pravidelně provádějí kalibraci pipet svépomocí, neprovádějí však preventivní údržbu. Tento balíček obsahuje preventivní údržbu bez provádění kalibrace. Zajistí perfektní stav pipet, nezaručí však, že přesnost a opakovatelnost bude v rámci příslušných specifikací.
Prohlášení o zdravotní nezávadnosti
Všichni naši technici jsou vyškoleni a certifikováni výrobci a naším servisním střediskem v Nizozemí. Díky své certifikaci ISO 17025 můžeme nabídnout kalibraci na místě nebo případně na místě u zákazníka. Společnost VWR je jediná společnost s certifikací pro všechny výrobce pipet podle norem, jak je stanoví požadavky FDA, ISO a GMP/GLP.